Learn More
Applied Biosystems™ SeqStudio™ Cartridge
Code produit 15819886
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
125 injections/500 réactions
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15819886 125 injections/500 réactions 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15819886 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur A33671
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2355.00€
    1891.65€ / 1 pièces
    Économisez 463.35€
    19% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La cartouche Applied Biosystems SeqStudio est une cartouche de réactif tout-en-un et facile à utiliser qui comprend des capillaires, un polymère universel, un tampon et une pompe. Elle est compatible avec le système d’analyse génétique SeqStudio.
  • Réduisez le temps d’installation pratique grâce à la cartouche tout-en-un
  • Suivez l’utilisation des consommables via l’identification par radiofréquence (RFID)
  • Permet 125 injections ou 500 réactions par cartouche
  • Programme de recyclage responsable, simple et sans frais
Informations sur la commande
125 injections / 500 réactions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver au réfrigérateur (2–8°C).
Longueur des capillaires 28 cm
À utiliser avec (application) Séquençage de variantes rares, reséquençage, séquençage comparé (mutations somatiques - 10:50), analyse de fragments (dénaturation), séquençage court, séquençage de De Novo - débit faible à moyen, séquençage de produits PCR court
Gamme de produits SeqStudio
Type Cartouche de réactif
Quantité 125 injections/500 réactions
Conditions d’expédition Glace humide