Learn More
Applied Biosystems™ Système d’analyseur génétique SeqStudio™ avec SmartStart
Code produit p-7138028 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Contenu et stockage:
System + SmartStart + garantie prolongée de 1 an
Conditionnement:
1 unité
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Contenu et stockage Conditionnement
15925322 System + SmartStart + garantie prolongée de 1 an 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15925322 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur A35645
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
L’analyseur génétique Applied Biosystems SeqStudio est un système d’électrophorèse capillaire fluorescent à 4 capillaires conçu pour offrir aux utilisateurs une expérience intégrée facile, efficace et polyvalente pour la recherche en analyse génétique.
  • L’analyseur génétique Applied Biosystems SeqStudio est un système d’électrophorèse capillaire fluorescent à 4 capillaires conçu pour offrir aux utilisateurs une expérience intégrée facile, efficace et polyvalente pour la recherche en analyse génétique
  • En alliant une extension de garantie à l’achat de votre système, contribuez à prolonger la durée de vie de votre investissement. Ces kits comprennent le système, SmartStart et une extension de garantie.
  • Logiciel d’instrument simplifié avec écran tactile interactif pour une plus grande facilité d’utilisation
  • Temps de manipulation réduit pour la configuration grâce à la cartouche de réactifs intégrée (cartouche SeqStudio)
  • Flexibilité de l’application pour exécuter le séquençage de Sanger et l’analyse de fragments sur la même opération
  • Connectivité : Connexion Wi-Fi ou Ethernet câblée
  • Fonction de surveillance à distance en ligne
  • Suivi de l’utilisation des consommables par marquage d’identification par fréquences radio (RFID)
  • SmartStart est exécuté par un chercheur d’application de terrain (Field Application Scientist) de votre laboratoire. SmartStart vous aide à :
  • Être rapidement opérationnel
  • Vous connecter à votre réseau local et au cloud
  • Choisir les réactifs et consommables appropriés pour répondre à vos besoins
  • Le contenu varie en fonction de votre niveau de connaissance et d’expérience.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage System + SmartStart + garantie prolongée de 1 an
Gamme de produits SeqStudio
Type Genetic Analyzer
Durée Garantie prolongée de 1 an