Learn More
Applied Biosystems™ SeqStudio™ Integrated Capillary Protector
Code produit 16321974
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 each
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16321974 1 each 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16321974 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur A31923
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Le protecteur capillaire intégré Applied Biosystems SeqStudio (ICP) est utilisé sur la cartouche SeqStudio. Rempli de gel et pour une utilisation unique uniquement.
Le protecteur capillaire intégré (ICP) Applied Biosystems™ SeqStudio™ est utilisé sur la cartouche SeqStudio. Le protecteur capillaire intégré protège les extrémités capillaires de la cartouche. Le protecteur est rempli de gel et est destiné à une utilisation unique uniquement.
Informations sur la commande
Pièce
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver au réfrigérateur (2–8°C).
Gamme de produits SeqStudio
Type Protecteur capillaire intégré
Quantité 1 each
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace humide