Learn More
Applied Biosystems™ ADN polymérase Sequenase version 2.0
Spécification
Spécification
| Concentration | 13 unités/μl |
| Description | ADN polymérase Version Sequenase 2,0, 1000 unités, 13 unités/μl de concentration, forme génétiquement modifiée de l’ADN polymérase T7, pH 7,5, température optimale 37°C |
| À utiliser avec (application) | Séquençage |
| Polymérase | Genetically-Engineered form of T7 DNA Polymerase |
| Type de produit | ADN polymérase Sequenase version 2.0 |
| Quantité | 1000 U |
| Pureté | 0,95 |