Learn More
Applied Biosystems™ Sequenase Version 2.0 DNA Sequencing Kit
Description
Includes
ADN polymérase Sequenase version 2,0, pyrophosphatase inorganique, tampon de dilution enzymatique, tampon de dilution enzymatique glycérol, tampon de réaction Sequenase (5X), solution de dithiothréitol, tampon Mn, ADN de contrôle M13 mp18, amorce (-40 universelle), mélange de marquage (dGTP, 5X), mélange de terminaison ddGTP (pour dGTP), Mélange de terminaison ddATP (pour dGTP), mélange de terminaison ddTTP (pour dGTP), mélange de terminaison ddCTP (pour dGTP), mélange d’extension de séquençage (pour dGTP), mélange de marquage (dITP, 5X), mélange de terminaison ddGTP (pour dITP), mélange de terminaison ddATP (pour dITP), mélange de terminaison ddTTP (pour dITP), terminaison ddCTP (pour dITP), mélange d’extension du mélange de séquençage (pour dITP), solution d’arrêt, manuel de protocole.
Spécification
Spécification
| Format | Kit |
| À utiliser avec (application) | Séquençage |
| Polymérase | Genetically-Engineered form of T7 DNA Polymerase |
| Type de produit | Kit de séquençage |
| Quantité | 1 kit |
Usage exclusivement réservé à la recherche