Learn More
Applied Biosystems™ Sequence Detection System v2.4 Enterprise Edition
Code produit 15830363 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 logiciel
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15830363 1 logiciel 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15830363 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4350490
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Logiciel SDS (Sequence Detection System) v2.
Caractéristiques du logiciel SDS :
  • Amorce Tm assistée
  • Capacité de créer et d’enregistrer des modèles d’analyse par détecteur pour une utilisation avec d’autres plaques
  • Analyse automatique des plaques contenant des paramètres d’analyse
  • Améliorations des affichages de tracés d’amplification, notamment la possibilité de visualiser les tracés par échantillon et cible, ainsi qu’un basculement pour l’affichage linéaire/journal
  • Capacité d’accéder à l’application de l’utilitaire de plaques à partir du menu principal
  • Capacité d’exporter les résultats ou les données de 50 plaques à la fois, ainsi qu’un choix de colonnes de résultats à exporter, à l’aide de l’utilitaire d’exportation par lots
  • Capacité de configurer des dilutions de courbes standard pour les expériences AQ avec un assistant
  • Capacité de passer des documents d’exécution du format AQ au format RQ, et vice-versa
Éditions Standard et Enterprise
La version standard du logiciel SDS pour le système de PCR en temps réel rapide 7900HT Fast utilise deux outils logiciels d’automatisation, Plate Utility et Automation Controller, pour automatiser entièrement les applications à haut débit pour l’expression génétique et le génotypage SNP, nécessitant une intervention minimale de l’utilisateur.
L’édition Enterprise du logiciel SDS est une application à haut débit pour le stockage, l’organisation et l’analyse de grandes quantités de données d’expression génétique et de génotypage sur le système PCR en temps réel rapide 7900HT Fast
  • Mise à niveau vers Oracle Database 11g
  • Indicateurs de qualité basés sur les processus pour un contrôle de qualité accru, la notification des problèmes, le filtrage et le dépannage
  • Amélioration des outils de révision et de groupe de données
  • Création de documents pour les plaques via l’assistant
  • Prise en charge des dosages plus/moins
  • Contrôleur d’automatisation SDS remanié
  • Capacité d’enregistrer les plaques créées à l’aide de l’utilitaire de lots de modèles directement dans la base de données
La base de données Enterprise permet aux utilisateurs de traiter jusqu’à 5 000 plaques à 384 puits (384 marqueurs au total), ce qui équivaut à 1,92 million de génotypes. En utilisant le gestionnaire de quantification relative (RQ), les clients peuvent également traiter 200 plaques à 384 puits (96 détecteurs avec des points de données quadriplés par contrôle endogène multiplexé), ce qui équivaut à 153 600 points de données.
Prise en charge des exigences de la directive 21 CFR Part 11
L’édition Enterprise de SDS Software est la seule édition du logiciel SDS qui aide à répondre aux exigences de la directive 21 CFR Part 11, fournissant des fonctions de sécurité, d’audit, de signatures électroniques et de tenue de dossiers électroniques. Ces fonctionnalités éliminent les enregistrements papiers traditionnels et réduisent la vulnérabilité à la fraude liée à la signature et au dépôt de déclarations erronées, ce qui augmente la vitesse d’échange d’informations et la recherche de données. Il en résulte une réduction des coûts de stockage, une meilleure intégration des données et une qualité de produit supérieure.
Pour usage à des fins de recherche uniquement. Non destiné à des fins thérapeutiques, diagnostiques humaines ou animales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Software Type Analyse de données PCR en temps réel
Contenu et stockage 1 kit logiciel
Format Plaque à 384 puits
À utiliser avec (équipement) Système de PCR en temps réel Applied Biosystems 7900HT Fast
Type de produit Logiciel SDS (Sequence Detection System)
Quantité 1 logiciel
Catégorie de logiciel Logiciel