Learn More
Applied Biosystems™ Sequence Detection Systems Spectral Calibration Kit, 384-well
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
Ce kit facile d’emploi Applied Biosystems™ établit des spectres de colorant purs et des valeurs multicomposants pour les colorants FAM™, JOE™, NED™,ROX™, SYBR™ Green, TAMRA™, TET™ et VIC™ sur le système de détection de séquences 7900HT.Le kit d’étalonnage sspectral pour systèmes de détection de séquences à 384 puits comprend deux plaques de réaction à 384 puits optiques : une plaque de fond préchargée et étanche, une plaque d’étalonnage spectral préchargée et étanches avec huit colorants étalons distincts.Consacrez-vous à la recherche plutôt que l’étalonnage des instruments. Les plaques à 96 puits de réaction optique préchargées et faciles à utiliser de ce kit permettent aux utilisateurs de calibrer rapidement et facilement le bloc à 384 puits du système de détection des séquences 7900HT.Insérez les plaques de réaction durant l’installation du système ; le système collecte automatiquement les informations concernant le spectre du colorant étalon.L’algorithme d’application du système vérifie alors la précision de l’analyse de données à partir des informations d’étalonnage.
- Des plaques de réaction optique à 96 puits ou 384 puits préchargées avec des colorants (FAM™, JOE™, NED™, ROX™, SYBR™ Green, TAMRA™, TET™ et VIC™) sont fournies pour un étalonnage rapide et facile du système de détection de séquences ABI PRISM™ 7900 HT
- Facilité d’utilisation et discrimination précise des signaux de fluorescence des différents colorants au sein du mélange réactif
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Informations sur la commande
Date d’expiration : 12 mois à compter de la date de livraison.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Comprend une plaque de fond et une plaque d’étalonnage spectral avec huit plaques d’étalons de colorant (FAM™, JOE™, NED™, ROX™, SYBR™ Green, Tamra™, TET™et VIC™). Stocker entre -15 et 30°C. Protéger de la lumière. Date d’expiration : 12 mois à compter de la date de livraison. |
| Colorant étalonné | FAM, JOE, NED, ROX, TAMRA™, TMR (Tétramethylrhodamine), VIC, SYBR™ Green |
| À utiliser avec (équipement) | Système à 384 puits AB 7900 HT |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Type de produit | Kit d’étalonnage spectral |
| À utiliser avec (application) | PCR en temps réel (qPCR) |
| Conditions d’expédition | Glace carbonique |
| Description | Plaque à 384 puits |
| Quantité | Plaques 2 x 384 puits |
| Type d’étalonnage | Étalonnage spectral |