Learn More
Applied Biosystems™ Sequence Detection Systems Spectral Calibration Kit, 96-well
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
Includes
Inclut le colorant étalon de référence passive I à des fins de normalisation des signaux, dans toutes les réactions en temps réel et de point de virage Comprend une plaque d’étalonnage de fond et une plaque d’étalonnage spectral avec huit plaques d’étalons de colorant (FAM™, JOE™, NED™, ROX™, SYBR™ Vert, TAMRA™, TET™ et VIC™).
Ce kit facile d'emploi Applied Biosystems™ établit des spectres de colorant purs et des valeurs multicomposants pour les colorants FAM™, JOE™, NED™,ROX™, SYBR™ Green, TAMRA™, TET™ et VIC™ sur le bloc standard de 96 puits du système de détection de séquences ABI PRISM™ 7900HT.Le kit d'étalonnage spectral pour systèmes de détection de séquences à 96 puits comprend trois plaques de réaction à 96 puits optiques : une plaque de fond préchargée et étanche, deux plaques d'étalonnage spectral préchargées et étanches avec huit colorants étalons distincts.Passez du temps à faire de la recherche – et non de la calibration d'instruments. Les plaques à 96 puits de réaction optique préchargées et faciles à utiliser de ce kit permettent aux utilisateurs d'étalonner rapidement et facilement le bloc standard à 96 puits du système de détection des séquences ABI PRISM™ 7900HT.Insérez les plaques de réaction durant l'installation du système ; le système collecte automatiquement les informations concernant le spectre du colorant étalon.L'algorithme d'application du système vérifie alors la précision de l'analyse de données à partir des informations d'étalonnage.
- Des plaques de réaction optique à 96 puits ou 384 puits préchargées avec des colorants (FAM™, JOE™, NED™, ROX™, SYBR™ Green, TAMRA™, TET™ et VIC™) sont fournies pour un étalonnage rapide et facile du système de détection de séquences ABI PRISM™ 7900 HT
- Facilité d’utilisation et discrimination précise des signaux de fluorescence des différents colorants au sein du mélange réactif
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Informations sur la commande
Date d’expiration : 12 mois à compter de la date de livraison.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Contains one Background plate, and two Spectral Calibration plates containing eight dye standards (FAM™, JOE™, NED™, ROX™, SYBR™ Green, TAMRA™, TET™, VIC™). Store at -15 to 25°C. Protect from light. Expiration date: 12 months from the date of delivery |
| Colorant étalonné | FAM, JOE, NED, ROX, TAMRA™, TET™, VIC, SYBR™ Green |
| À utiliser avec (équipement) | Système 7900HT |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Type de produit | Kit d’étalonnage spectral |
| À utiliser avec (application) | PCR en temps réel (qPCR) |
| Conditions d’expédition | Glace carbonique |
| Description | Plaque 96 puits |
| Quantité | 1 plaque à 96 puits |
| Type d’étalonnage | Étalonnage spectral |