Learn More
Logiciel d’analyse de séquençage v7.0, licence initiale
Code produit 17759974 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 licence
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17759974 1 licence 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17759974 Fournisseur ABI Applied Biosystems Code fournisseur A38876
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ce logiciel permet aux utilisateurs d’effectuer des appels de base, de rogner, d’afficher, de modifier et d’imprimer des données à partir de toute notre gamme d’instruments de séquençage d’ADN capillaire pour l’analyse des données et le contrôle de la qualité.
  • Obtenez des longueurs de lecture plus longues, des bases de qualité supérieure et une précision accrue à l’extrémité 5’
  • Obtenez une précision accrue dans les régions où les rapports signal-bruit sont faibles ou avec des artefacts de signaux anormaux tels que des pointes ou des taches de colorant
  • Déterminez la qualité de vos données à l’aide de mesures supérieures à partir de valeurs de qualité d’appel de bases
  • Accélérez le contrôle de qualité à l’aide de rapports d’analyse avec des statistiques d’analyse
  • Filtrez les extrémités de séquence de faible qualité automatiquement avec le découpage de séquence
Longueurs de lecture plus longues avec paires de base de haute qualité
  • Notre algorithme d’appel de base considérablement amélioré, l’appel de base KB, offre désormais aux utilisateurs jusqu’à 100 bases de haute qualité de plus que d’autres algorithmes d’appel de base
  • Obtenez des longueurs de lecture plus longues avec des paires de base de haute qualité, un appel de base mixte avec une valeur de qualité et un appel de base précis pour les fragments PCR courts habituellement difficiles à séquencer
Visualisez facilement les résultats de séquençage avec des valeurs de qualité
  • Ce logiciel permet aux utilisateurs de personnaliser et de marquer avec un code de couleur la plage des valeurs de qualité pour représenter des bases de faible, moyenne et haute qualité
  • De cette façon, lorsque l’appel de base identifie chaque base et lui attribue une valeur de qualité, il vous suffit de regarder le code couleur pour facilement l’évaluer, la rejeter ou l’accepter
  • En outre, le logiciel découpe les extrémités des bases de faible qualité, les grise sur l’interface utilisateur pour faciliter l’identification et calcule un score d’échantillon, qui correspond à la valeur de qualité moyenne pour toutes les bases de la région non découpée
Réduisez le temps de sélection des données
  • Éliminez la révision manuelle des lots de données de séquençage
  • Grâce aux rapports de contrôle de la qualité (QC) du logiciel, obtenez la longueur de lecture et le score d’échantillon (QV moyen des bases sans plage spécifiée) pour chaque fichier d’échantillon, ce qui permet aux utilisateurs de trier les données par qualité
  • Pour faciliter davantage l’examen des données, chaque rapport QC est relié par un raccourci hypertexte à ses données source
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Software Type Analyse des données de séquençage
Contenu et stockage Logiciels / CD
Entrée de données Séquençage CE (fichiers .ab1)
Licence Version initiale
Système d’exploitation Windows 10 Pro/IoT, Windows 7 Pro
Type de produit Licence initiale du logiciel d’analyse de séquençage v7.0
Quantité 1 licence
Catégorie de logiciel Prend en charge les fichiers de tous les analyseurs génétiques AB