Learn More
VELP Scientifica Extracteur de solvant automatique série SER 158
BIOPHARMA
Code produit 17587566 Tous les produits Velp Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (D x W x H):
358 x 546 x 570 mm
546 x 546 x 570 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (D x W x H) Conditionnement
17587566 546 x 546 x 570 mm 1 pièce
15783619 358 x 546 x 570 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17587566 Fournisseur VELP Scientifica Code fournisseur S303A0380
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Extracteur à solvant chaud entièrement automatique et connecté au cloud, pour une détermination sûre, rapide, précise et fiable des matières extractibles.
FAST EXTRACTION
Le processus d'extraction automatique effectue une analyse entièrement autonome selon la méthode Randall, cinq fois plus rapide que la méthode Soxhlet traditionnelle. Les plaques chauffantes à grande vitesse en vitrocéramique assurent une ébullition rapide du solvant.
CONSOMMATION MINIMALE DE SOLVANTS
Les condenseurs en titane, en instance de brevet, garantissent une récupération de solvant inégalée de plus de 90 %, qui est recueilli dans un réservoir de récupération refroidi.
PRODUCTIVITÉ ET POLYVALENCE ÉLEVÉES
Le puissant ControlPad est capable de contrôler jusqu'à 4 unités SER 158 (3 ou 6 positions) indépendamment, permettant d'augmenter le nombre d'unités en fonction des besoins de débit.
SÉCURITÉ MAXIMALE
  • SolventXpress™ garantit une exposition nulle aux solvants
  • SafeEnd™ empêche la surchauffe et la combustion des matières solubles
  • Interruption de l'analyse à distance et notifications immédiates via VELP Ermes
FACILITÉ D'UTILISATION
La série SER 158 rend l'extraction par solvant à chaud facile et rapide :
  • Bibliothèque de méthodes prédéfinies et possibilité d'en ajouter de nouvelles et de marquer les méthodes préférées.
  • Assistance multilingue. Connexion au compte Balance pour le calcul automatique des résultats.
  • Lecteur de barres pour réduire les risques d'erreurs
SMART INSTRUMENT
Le SER 158 est conçu pour fonctionner sans surveillance 24h/24 et 7j/7 grâce aux technologies Load and Go, minimisant ainsi l'intervention nécessaire de l'opérateur. Grâce à la connexion VELP Ermes, il est possible de suivre l'analyse et d'être notifié, à tout moment et n'importe où.
Spécification
Type Extracteur de solvant accéléré
Dimensions (D x W x H) 546 x 546 x 570 mm
Tension 115/230 V