Learn More
Cytiva Billes magnétiques modifiées par le carboxylate Sera-Mag™, hydrophiles
Product Code. p-6838062 Shop All Cytiva Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
15 ml
100 ml
1 l
Unit Size:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11588712 15 ml 1 pièce
11834982 100 ml 1 pièce
11844982 1 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11588712 Supplier Cytiva Supplier No. 24152105050250
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Excellent pour le couplage d’oligos ou de protéines directement aux billes. Leur structure semblable à celle d'un chou-fleur donne Sera-Mag perles à haute capacité de liaison. Les groupes carboxyles sur ces billes de magnétite à coquille unique peuvent être activés par une liaison standard EDC/EDAC pour réagir avec des groupes aminés libres, formant ainsi des liaisons amide.
  • Capacité de liaison élevée
  • 1,0 μm de diamètre
  • Teneur élevée en acide carboxylique pour la liaison de l’ADN et des protéines
  • Bille hydrophile basée sur les exigences de réticulation pour la couche d’encapsulation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Concentration 5 % de solides (50 mg/ml)
Contenu et stockage 2°C à 8°C
À utiliser avec (application) Préparation des échantillons d’ADN, Purification de protéines
Quantité 15 ml
Diamètre (métrique) 1 μm