Learn More
Cytiva Billes magnétiques de carboxylate Sera-Mag SpeedBeads™, hydrophiles
Code produit 11548692 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
15 ml
100 ml
1 l
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11548692 15 ml 1 pièce
13223609 1 l 1 pièce
11809792 100 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11548692 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 45152105050250
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Excellent pour le couplage d’oligos ou de protéines directement aux billes. Leur structure semblable à celle d'un chou-fleur donne Sera-Mag perles à haute capacité de liaison. Les groupes carboxyles sur ces billes peuvent être activés par une liaison standard EDC/EDAC pour réagir avec des groupes aminés libres, formant ainsi des liaisons amide.
  • Microbilles de magnétite à double coquille
  • . Capacité de liaison élevée
  • 1,0 μm de diamètre
  • Teneur élevée en acide carboxylique pour la liaison de l’ADN et des protéines
  • Bille hydrophile basée sur les exigences de réticulation pour la couche d’encapsulation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 5 % de solides (50 mg/ml)
Contenu et stockage 2°C à 8°C
À utiliser avec (application) Préparation des échantillons d’ADN, Purification de protéines
Quantité 15 ml
Diamètre (métrique) 1 μm