Learn More
Cytiva Billes magnétiques de carboxylate Sera-Mag SpeedBeads™, hydrophobes
Code produit 11819912 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
15 ml
100 ml
1 l
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11819912 15 ml 1 pièce
11829912 100 ml 1 pièce
11839912 1 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11819912 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 65152105050250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    633.32€
    554.99€ / 1 pièces
    Économisez 78.33€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Excellent pour le couplage d’oligos ou de protéines directement aux billes. Leur structure semblable à celle d'un chou-fleur donne Sera-Mag perles à haute capacité de liaison. Les groupes carboxyles sur ces billes peuvent être activés par une liaison standard EDC/EDAC pour réagir avec des groupes aminés libres, formant ainsi des liaisons amide.
  • Microbilles de magnétite à double coquille
  • . Capacité de liaison élevée
  • 1,0 μm de diamètre
  • Teneur élevée en acide carboxylique pour la liaison de l’ADN et des protéines
  • Bille hydrophobe basée sur les exigences de réticulation pour la couche d’encapsulation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Concentration 5 % de solides (50 mg/ml)
Contenu et stockage 2°C à 8°C
À utiliser avec (application) Préparation des échantillons d’ADN, Purification de protéines
Quantité 15 ml
Diamètre (métrique) 1 μm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.