Learn More
Cytiva Billes magnétiques de streptavidine Sera-Mag™, capacité moyenne de liaison à la biotine
Code produit p-6838066 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 ml
100 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11885012 100 ml 1 pièce
10558045 1 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11885012 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 30152104010350
Leur structure semblable à celle d'un chou-fleur donne Sera-Mag perles à haute capacité de liaison. Sera-Mag Les billes de streptavidine contiennent de la streptavidine liée de manière covalente et sont disponibles avec des capacités nominales de liaison à la biotine faibles, moyennes ou élevées. Choisissez la capacité de liaison à la biotine nécessaire pour optimiser votre application.
Capacité de liaison à la biotine de billes de 3500 à 4500 pmol/mg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 1 % de solides (10 mg/ml)
Contenu et stockage 2°C à 8°C
À utiliser avec (application) Immunodosages, Création de bibliothèques d’ADNc, Capture de cibles biotinylées
Quantité 100 ml
Diamètre (métrique) 1 μm