Learn More
Cytiva Kit d’ADN sans cellulose Sera-Xtracta
Code produit 16416159 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
96 purifications
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
16416159 96 purifications 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16416159 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 29437807
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Kit d’ADN sans cellulose Sera-Xtracta pour l’extraction et la purification efficaces de l’ADN sans cellule (ADNcf) à partir du plasma.
Conçu pour une sélection pour l’ADNcf à petits fragments tout en minimisant la contamination par l’ADN génomique, le kit d’ADN sans cellulose Sera-Xtracta offre une extraction et une purification efficaces de l’ADNcf à partir du plasma. Le rendement élevé et la sensibilité rendent le kit bien adapté aux applications telles que le diagnostic et la surveillance du cancer où l’échantillon est précieux.
  • Récupération efficace de l’ADNcf à petits fragments pour les tailles de 50-300 bp : capturer davantage d’ADNcf pour augmenter les niveaux de sensibilité.
  • Copurification minimale de l’ADN génomique à poids moléculaire plus élevé en raison de la sélection active de fragments plus petits qui améliore la sensibilité dans les applications en aval.
  • Évolutivité : un kit pour couvrir une entrée de plasma de 0,5 ml à 4 ml.
  • Extraction efficace : cette méthode peut être entièrement réalisée en moins de 120 minutes.
  • Facilité d’utilisation : compatible avec les techniques de biologie moléculaire, notamment le séquençage de nouvelle génération (NGS), la qPCR, la ddPCR, le faisceau et d’autres applications d’amplification et de génotypage.
La méthode utilise des agents chaotropiques et des détergents pour perturber les composants protéiques auxquels l’ADNcf peut initialement se lier et favoriser la liaison sélective de cet ADNcf aux billes magnétiques de silice.
La protéinase K est utilisée pour digérer les protéines des échantillons ; les contaminants dénaturés sont facilement éliminés par lavage ultérieur des billes de silice avec des tampons de lavage spécialement formulés. Le traitement à la protéinase K est également nécessaire pour libérer l’ADNcf du plasma dérivé du sang prélevé dans les tubes avec stabilisation de l’ADNcf, comme l’ADN BCT™ exempt de cellules (Streck™) pour inverser la stabilisation/libération de l’ADNcf.
L’ADNcf purifié est élué dans un tampon à faible force ionique, à une concentration adaptée à la plupart des applications de biologie moléculaire en aval, telles que le séquençage de nouvelle génération (NGS).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Protéinase K 2 x 60 mg (séchée) ; SDS 20 % 12 ml ; suspension de microbilles de silice magnétique 1,6 ml ; tampon de liaison 2 x 150 ml ; tampon de lavage 1-AQ 85 ml ; Tampon de lavage 2-AQ 35 ml ; tampon d’élution de l’ADNcf : 10 ml. Tous les composants du kit doivent être conservés à température ambiante (15 à 30°C). Une fois la protéinase K reconstituée, conserver entre 2 et 8°C
Format Kit
Isolation Technology Magnetic Bead
Volume d’élution 30 μl
Nbre de réactions 96 purifications
Type de produit DNA Purification Kit
Pureté Une contamination de l’ADN génomique d’un poids moléculaire minimal plus élevé en raison de la sélection active de fragments plus petits
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • part of Sera-Xtracta Cell-Free DNA kit
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: proteases, sodium dodecyl sulphate, salts of thiocyanic acid
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 22.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.