Learn More
Cytiva Kit de virus/agents pathogènes Sera-Xtracta
Code produit 16658322 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
96 purifications
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16658322 96 purifications 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16658322 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 29506009
 Article restreint
En stock
Pour une isolation efficace et totale des acides nucléiques (ADN/ARN) des bactéries et des virus, y compris la COVID-19
  • Sera-Xtracta Kit Virus/Pathogène pour l'isolement à haut débit d'acides nucléiques totaux (ADN/ARN) à partir de bactéries et de virus, y compris l'adénovirus (type 14), la grippe A (H3N2) et le COVID-19.
  • Offre les avantages de l’extraction en phase solide (à l’aide de billes magnétiques) et des rendements reproductibles.
  • Le protocole simplifié peut être adapté à un traitement manuel et automatisé à haut débit.
  • Évolutif jusqu'à 400 μL d'échantillon.
  • La procédure d'extraction rapide peut être réalisée en moins de 30 minutes.
  • À utiliser avec les matrices biologiques respiratoires, le sang et les milieux de transport universels pour soutenir la détection sensible en aval des virus et autres agents pathogènes présents à de faibles concentrations.
  • Compatible avec les techniques de biologie moléculaire, notamment la réaction en chaîne par polymérase quantitative (qPCR, RT-qPCR), la PCR numérique en gouttelettes (ddPCR ), et le séquençage de nouvelle génération (NGS ).
  • Sera-Xtracta Le kit Virus/Pathogènes offre une méthode simple et rapide pour optimiser le flux de travail des systèmes de détection sensibles des virus et autres agents pathogènes présents à faibles concentrations.
  • Optimisez les flux de travail d’isolation pour réduire les goulots d’étranglement
  • Pour remédier à ce goulot d’étranglement, notre chimie d’extraction robuste garantit que l’acide nucléique total est lié de façon sélective aux billes superparamagnétiques, tandis que les impuretés sont éliminées efficacement pendant les étapes de lavage rapide.
  • L’acide nucléique total de haute qualité qui en résulte est ensuite élué du cordon à l’aide d’un tampon d’élution approprié.
  • Le rapide Sera-Xtracta Ce procédé permet d'obtenir un acide nucléique pur et de haute qualité, adapté aux tests moléculaires sensibles.
Les maladies infectieuses touchent des millions de personnes chaque année. Les agents particulièrement virulents et multi-résistants aux médicaments sont de plus en plus responsables d’infections avec des complexités toujours plus grandes. La conception, la fabrication et la validation des dosages de ces agents pathogènes nécessitent la purification réussie d’acide nucléique de haute qualité. Ceci est essentiel à tout flux de travaux de recherche et de test moléculaires. Le processus de purification des acides nucléiques peut être un goulot d’étranglement car un acide nucléique suffisant à partir d’échantillons biologiques est nécessaire pour atteindre un seuil de sensibilité pour les dosages conçus pour aider à identifier, cartographier ou prendre des décisions éclairées sur les infections latentes et actives.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Tous les réactifs peuvent être conservés à température ambiante (15°C à 25°C). Une fois la protéinase K reconstituée, conserver entre 2°C et 8°C
Comprend 60 ml de réactif de liaison / lyse ; 100 ml de tampon de lavage ; microbilles SeraSil-Mag 400 de 1,1 ml ; microbilles SeraSil-Mag 700 de 1,1 ml ; 30 mg (lyophilisé) de protéinase K
Quantité 96 purifications
Taille de l’échantillon Jusqu’à 400 μl d’échantillon
Heure du test Peut être effectuée en moins de 30 minutes
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sera-Xtracta Virus/Pathogen Kit (96 extractions)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: thiocyanic acid, hydrochloric acid, proteases
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 20% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.