Learn More
Cytiva Kit de virus/agents pathogènes Sera-Xtracta
Code produit 16690284 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 000 extractions
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16690284 1 000 extractions 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16690284 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 29514201
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Kit de virus/agents pathogènes Sera-Xtracta pour l’isolement total à haut débit d’acides nucléiques (ADN/ARN) des bactéries et des virus, y compris l’adénovirus (type 14), la grippe A (H3N2) et le COVID-19.
  • Évolutivité : jusqu'à 400 μL de l'échantillon
  • Spécifications de récupération : Détection reproductible d’un faible titre viral à partir de 10 pfu/ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Tous les réactifs peuvent être conservés à température ambiante (15 à 25°C). Une fois la protéinase K reconstituée, conserver entre 2 et 8°C
À utiliser avec (application) Extraction des acides nucléiques
Comprend 630 mL Réactif de liaison/lyse ; 1000 mL de tampon de lavage ; 10,4 ml de SeraSil-Mag, 400 billes ; 10,4 ml de SeraSil-Mag, 700 billes ; 2 x 110 mg de protéinase K (lyophilisée)
Quantité 1 000 extractions
Heure du test Peut être effectuée en moins de 30 minutes
Forme Liquide, à base de billes magnétiques
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • SeraXtracta Virus/Pathogen Kit (1000 extractions)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: proteases, salts ofthiocyanic acid, hydrogen chloride