Learn More
Cytiva Microbilles superparamagnétiques revêtues de silice SeraSil-Mag
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
5 ml
60 ml
Dimensions:
Particule de 400 nm de diamètre
Particule de 700 nm de diamètre
Particules de 400 nm de diamètre
Conditionnement:
5mL
60mL
Description
Spécification
Spécification
| Concentration | 20 mg/ml dans l’eau (0,05 % d’azoture de sodium) |
| Contenu et stockage | Température ambiante |
| Description | Solution de stockage :Eau + 0,05 % d’azoture de sodium |
| Diamètre (métrique) | 700 nm |
| À utiliser avec (application) | Chimie des sels chaotropiques et mélange Vortex, mélange de rouleaux et émission d’ultrasons |
| Type de produit | Revêtement en silice, structure en noyau-enveloppe |
| Quantité | 60 ml |
| Dimensions | Particule de 700 nm de diamètre |
| Cible | Température ambiante |