Learn More
Robu™ Disques filtrants série 15 Porosité 2
Description
- Type de produit : disque filtrant
- Porosité : Grade 2
- Taille des pores : 40-100 μm
- Standard: ISO 4793-80
- À utiliser avec (application) : filtration
Spécification
Spécification
| Description | Standard: ISO 4793-80 |
| Porosité | 40 à 100 μm |
| À utiliser avec (application) | Filtration |
| Qualité | Grade 2 |
| Quantité | 1Pack |
| Type | Disque de filtre |
| Hauteur (impériale) | 0,12 in (tolérance: ±0,03 in) |
| Hauteur (métrique) | 3 mm (tolérance : ±0,7 mm) |
| Diamètre (impériale) | 1 in |
| Diamètre (métrique) | 25 mm |