Learn More
Robu™ Disque filtrant biplan de porosité 4 série 16
Spécification
Spécification
| Quantité | 1Pack |
| Type | Disque de filtre |
| Hauteur (métrique) | 11,5 mm |
| Diamètre (métrique) | 200 mm |