Learn More
Thermo Scientific™ Series 8000 Direct-Heat CO2 Incubator, 184L
Code produit 11862711 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Alimentation électrique:
230 V, 50/60 Hz
Technologie de capteur de CO2:
Capteur CT
Capteur IR
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Alimentation électrique Technologie de capteur de CO2 Conditionnement
11862711 230 V, 50/60 Hz Capteur CT 1 pièce
11872711 230 V, 50/60 Hz Capteur IR 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11862711 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 3541
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13305.00€
    9667.23€ / 1 pièces
    Économisez 3637.77€
    27% de réduction
 Article restreint
En stock
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Save time and money by keeping cultures safe with Thermo Scientific™ Series 8000 Direct-Heat CO2 Incubators, featuring a proven sterilization system that destroys all microbial life forms inside the chamber.
Save time and money by keeping cultures safe with Thermo Scientific™ Series 8000 Direct-Heat CO2 Incubators, featuring a proven sterilization system that destroys all microbial life forms inside the chamber. With precise temperature control and stability of all culture parameters, Series 8000 incubators offer dependable flexibility for growing cells. The automatic high-temperature decontamination cycle is ideal for overnight sterilization and ensures consistent sterilization time after time.
Le flux d’air dirigé et le chauffage direct de la chambre créent une uniformité idéale pour la culture cellulaire. Au cours du cycle de stérilisation, le système assure la stérilisation de l’intégralité de la chambre : toute contamination est éliminée.
  • Ventilation et chauffage avancés assurant une température stable et uniforme
  • Système de surveillance commandé par un microprocesseur
  • Système de filtration d’air HEPA en chambre protègeant en continu contre les contaminants indésirables
  • La filtration HEPA rapide offre une qualité d’air de classe 100 en moins de cinq minutes.
  • Stérilisation intégrale à haute température, 140°C
  • Choix de capteurs de CO2 par CT ou IR
  • Les coins arrondis facilitent le nettoyage.
  • Les étagères, les supports et le filtre HEPA s’enlèvent facilement sans outils.
  • Léger et facile à déplacer grâce à des roulettes
Alertes de commande :
Non commercialisé aux États-Unis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 6,5 pied cube
Description Incubateur unique de 184 L
Capacité (métrique) 184 l
Plage de concentrations en CO2 0 à 20%
Technologie de capteur de CO2 Capteur CT
Éclairage DEL
Contrôle de l’oxygène Néant
Humidité relative < 90 % à 37°C
Plage de températures (métrique) Ambiante 5 ° à 55 ° C
Type Incubateur à CO2
Dimensions (P x l x H) intérieures 50,8 x 54,1 x 68,1 cm (20 x 21,3 x 26,8 in)
Dimensions (L x l x H) 25 x 26,3 x 39,5 po (63,5 x 66,8 x 100,3 cm)
Poids (impériale) 260 lb
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Tension 230 V