Learn More
BINDER™ Série BD Avantgarde.Line - Incubateur standard à convection naturelle
Code produit 15602126 Tous les produits BINDER Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
57 L
115 L
260 L
737 L
Dimensions (L x l x H):
565 x 640 x 625 mm
835 x 740 x 735 mm
1040 x 840 x 965 mm
1165 x 870 x 1590 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Dimensions (L x l x H) Conditionnement
15602126 115 L 835 x 740 x 735 mm 1 pièce
15692116 57 L 565 x 640 x 625 mm 1 pièce
15612126 260 L 1040 x 840 x 965 mm 1 pièce
15820312 737 L 1165 x 870 x 1590 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15602126 Fournisseur BINDER™ Code fournisseur 90100325
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2870.00€
    2316.00€ / 1 pièces
    Économisez 554.00€
    19% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le BD La gamme Avantgarde.Line est spécialement conçue pour l'incubation douce des organismes, ainsi que pour le conditionnement des milieux thermosensibles. La nouvelle conception des unités et la distribution homogène de la température garantissent les meilleurs résultats.
Les incubateurs de la série BD fonctionnent avec une convection naturelle et, grâce à leur équipement technique de pointe, constituent un choix fiable pour l’incubation des cultures microbiologiques.
  • Plage de température : de +5 °C au-dessus de la température ambiante à +100 °C
  • Haute précision de température grâce à APT.line™ technologie
  • Convection naturelle
  • Contrôleur avec affichage LCD
  • Commande électromécanique du clapet d’évacuation d’air
  • Porte intérieure en verre de sécurité trempé
  • 2 racks chromés
  • Dispositif de sécurité de température indépendant intégré de classe 3.1 (DIN 12880) avec alarme visuelle
  • Conception ergonomique de la poignée
  • USB port pour l'enregistrement des données
Spécification
Capacité (impériale) 4 pied cube
Capacité (impériale) d’étagère 66.1 lb.
Capacité (métrique) d’étagère 30 kg
Description BD115-230 V, Standard, Série BD Avantgarde.Line - Incubateurs standard à convection naturelle, 112 L, 230 V 1 ∼50/60 Hz
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (métrique) 115 L
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Convection Type Naturel, APT Technologie de ligne
Capacité Aucun
Éclairage Pas d’éclairage
Matériau Porte en verre
No. of Places 1
Nbre d’étagères 2 std./5 max.
Type de prise 2 broches, CEE7/7. (Pour les envois au Royaume-Uni ou en Irlande, inclut une prise britannique à 3 broches.)
Plage de températures (métrique) Température ambiante de +5° à 100°C
Type Incubateur standard
Affichage LCD
Modèle de porte Porte vitrée
Modèle BD115-230 V
Nbre de portes 1
Dimensions (P x l x H) intérieures 510 x 420 x 530 mm
Dimensions (L x l x H) 835 x 740 x 735 mm
Poids (métrique) 57 kg
Alimentation électrique 230 V, monophasé, 50/60 Hz, 0,35 kW
Tension 230 V
Puissance 0,35 kW
Ampérage 1,6 A
Fréquence 50/60 Hz