La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Code produit
15692116
Fournisseur
BINDER™Code fournisseur
90100323
2250.00€ 1721.00€/ 1 pièces Économisez 529.00€ 23% de réduction
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Le BD La gamme Avantgarde.Line est spécialement conçue pour l'incubation douce des organismes, ainsi que pour le conditionnement des milieux thermosensibles. La nouvelle conception des unités et la distribution homogène de la température garantissent les meilleurs résultats.
Les incubateurs de la série BD fonctionnent avec une convection naturelle et, grâce à leur équipement technique de pointe, constituent un choix fiable pour l’incubation des cultures microbiologiques.
Plage de température : de +5 °C au-dessus de la température ambiante à +100 °C
Haute précision de température grâce à APT.line™ technologie
Convection naturelle
Contrôleur avec affichage LCD
Commande électromécanique du clapet d’évacuation d’air
Porte intérieure en verre de sécurité trempé
2 racks chromés
Dispositif de sécurité de température indépendant intégré de classe 3.1 (DIN 12880) avec alarme visuelle
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité.
Politique de confidentialité.