Learn More
BINDER™ Série BD Classic.Line - Incubateur standard à convection naturelle
Code produit 15682076 Tous les produits BINDER Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
20 L
400 L
Dimensions (L x l x H):
440 x 620 x 495 mm
1275 x 860 x 1040 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Dimensions (L x l x H) Conditionnement
15682076 400 L 1275 x 860 x 1040 mm 1 pièce
15652086 20 L 440 x 620 x 495 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15682076 Fournisseur BINDER™ Code fournisseur 90100073
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
L'incubateur de BD La série à convection naturelle est la spécialiste du fonctionnement continu, stable et de longue durée. Cet incubateur est spécialement conçu pour une incubation douce d’organismes, ainsi que pour le conditionnement de milieux sensibles à la chaleur ou le chauffage microbiologique.
  • Plage de température : de +5 °C au-dessus de la température ambiante à +100 °C
  • APT.line™ technologie de chambre de préchauffage
  • convection naturelle
  • Clapet d’évacuation d’air réglable
  • Commande avec fonctions de minuteur
  • Porte intérieure en verre de sécurité trempé
  • 2 racks chromés
  • Dispositif de sécurité de température indépendant de classe 3.1 (DIN 12880) avec alarme visuelle de température
  • Interface informatique : RS 422
Spécification
Capacité (impériale) 14,1 ft3
Capacité (impériale) d’étagère 77.2 lb.
Capacité (métrique) d’étagère 35 kg
Description BD400-230 V, Standard, Série BD Classic.Line - Incubateurs standard à convection naturelle, 400 L, 230 V 1 ∼50/60 Hz
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (métrique) 400 L
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Convection Type Naturel, APT Technologie de ligne
Capacité Aucun
Éclairage Pas d’éclairage
Matériau Porte en verre
No. of Places 1
Nbre d’étagères 2 std./9 max.
Type de prise NEMA 5-20P
Plage de températures (métrique) Température ambiante de +5° à 100°C
Type Incubateur standard
Affichage LED
Modèle de porte Porte vitrée
Modèle BD400-230 V
Nbre de portes 2
Minuteur Oui (avec contrôleur)
Dimensions (P x l x H) intérieures 1000 x 500 x 800 mm
Dimensions (L x l x H) 1275 x 860 x 1040 mm
Poids (métrique) 135 kg
Alimentation électrique 230 V, monophasé, 50/60 Hz, 0,85 kW, 12,5 A
Tension 230 V
Puissance 0,85 kW
Ampérage 3,7 A
Fréquence 50/60 Hz