Learn More
BINDER™ Série BD-S Solid.Line - Incubateur standard à convection naturelle
Product Code. 15923420 Shop All BINDER Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacité (métrique):
62 L
118 L
Modèle:
BDS056-230 V
BDS115-230 V
missing translation for 'unitSize':
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacité (métrique) Modèle missing translation for 'unitSize'
15923420 118 L BDS115-230 V 1 pièce
15961352 62 L BDS056-230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Product Code. 15923420 missing translation for 'mfr' BINDER™ missing translation for 'supplierNo' 90900022
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2297.72€
    1832.00€ / 1 pièces
    Économisez 465.72€
    20% de réduction
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
L'incubateur Solid.Line est adapté à l'incubation. Les caractéristiques de la Solid.Line sont orientées vers l’application en question et sont donc utilisées dans la recherche et l’assurance qualité.
  • Plage de température : de +5 °C au-dessus de la température ambiante à +70 °C
  • APT.line™ technologie de chambre de préchauffage
  • Convection naturelle
  • Clapet d’évacuation d’air réglable
  • Contrôleur avec fonction de minuterie
  • Porte intérieure en verre de sécurité trempé
  • 1 portoir chromé, avec supports d’étagère
  • Nombre maximal de racks pour (9090-0016) : 3
  • Nombre maximal de racks pour (9090-0022) : 5
  • Dispositif de sécurité de température indépendant intégré de classe 3.1 (DIN 12880) avec alarme visuelle
Specifications
Capacité (impériale) 4,2 pi³
Capacité (impériale) d’étagère 44.1 lb.
Capacité (métrique) d’étagère 20 kg
Description BDS115-230 V, Standard, Série BD-S Solid.Line - Incubateurs standard à convection naturelle, 118 L, 230 V 1 ∼50/60 Hz
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (métrique) 118 L
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Convection Type Naturel, APT Technologie de ligne
Capacité Aucun
Éclairage Pas d’éclairage
Matériau Porte en verre
No. of Places 1
Nbre d’étagères 1 std./5 max.
Type de prise NEMA 5-20P
Plage de températures (métrique) Ambiant +5° jusqu'à 70 °C
Type Incubateur standard
Affichage LED
Modèle BDS115-230 V
Dimensions (P x l x H) intérieures 550 x 390 x 550 mm
Dimensions (L x l x H) 764 x 616 x 735 mm
Poids (métrique) 47 kg
Tension 230 V
Puissance 0,35 kW
Ampérage 6,3 A
Fréquence 50/60 Hz