Learn More
BINDER™ Série BF Avantgarde.Line - Incubateur standard à convection forcée
Code produit 15662116 Tous les produits BINDER Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
59 L
257 L
734 L
Dimensions (L x l x H):
675 x 690 x 640 mm
1075 x 840 x 965 mm
1165 x 870 x 1590 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Dimensions (L x l x H) Conditionnement
15662116 59 L 675 x 690 x 640 mm 1 pièce
15682116 257 L 1075 x 840 x 965 mm 1 pièce
15810312 734 L 1165 x 870 x 1590 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15662116 Fournisseur BINDER™ Code fournisseur 90100313
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2624.44€
    2337.00€ / 1 pièces
    Économisez 287.44€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
L'incubateur de la série BF Avantgarde.Line à convection forcée convient à toutes les applications d'incubation douces, notamment à pleine charge et à haut débit. Cet incubateur est extrêmement homogène et présente des temps de récupération rapides.
Les incubateurs BINDER série BF avec convection forcée sont également parfaits pour des tâches d’incubation difficiles, avec une sécurité et une précision garanties même pleinement chargés et sous de grands débits par lots.
  • Haute précision des températures grâce à la technologie APT.line™
  • Convection forcée
  • Contrôleur avec affichage LCD
  • Commande électromécanique du clapet d’évacuation d’air
  • Porte intérieure en verre de sécurité trempé
  • 2 racks chromés
  • Dispositif de sécurité de température indépendant intégré de classe 3.1 (DIN 12880) avec alarme visuelle
  • Conception ergonomique de la poignée
  • Port USB pour l’enregistrement des données
Spécification
Capacité (impériale) 2.1 cu. ft.
Capacité (impériale) d’étagère 66.1 lb.
Capacité (métrique) d’étagère 30 kg
Description BF056-230 V, Estándar, Serie BF Avantgarde.Line - Incubadoras estándar con convección forzada, 59 L, 230 V 1 ∼50/60 Hz
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (métrique) 59 L
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Convection Type Forzado, APT Tecnología de línea
Capacité Aucun
Éclairage Sin iluminación
Matériau Acier inoxydable
No. of Places 1
Nbre d’étagères 2 std./4 max.
Type de prise NEMA 5-20P
Plage de températures (métrique) Ambiente +7° hasta 100 °C
Type Incubateur standard
Affichage LCD
Modèle de porte Glass Door
Modèle BF056-230 V
Dimensions (P x l x H) intérieures 400 x 340 x 440 mm
Dimensions (L x l x H) 675 x 690 x 640 mm
Poids (métrique) 40 kg
Tension 230 V
Puissance 0,4 kW
Ampérage 6,3 A
Fréquence 50/60 Hz