Description
- Plage de températures : température ambiante plus 4 à 60°C
- Plage d’humidité : 90 à 95 % HR
- Plage de régulation du CO2 : 0 à 20 % vol CO2
- Plage de régulation d’O2 : 0,2 à 20 % vol. d’O2 (versions O et GO)
- Autre plage de régulation d’O2 : 10 à 95 % vol. O2 (en option pour les versions O et GO)
- Concept d’anti-contamination testé et éprouvé avec la stérilisation à l’air chaud à 180°C
- Capteur de CO2 stérilisable à air chaud avec technologie IR à faisceau unique
- Jet de mélange de gaz CO2 avec effet Venturi
- Contrôleur tactile intuitif
- Enregistrement des données interne, peut être lu en format ouvert via l’interface USB
- Système d’humidification optimisé à deux bacs avec protection contre la condensation
- 170 litres d’espace supplémentaire à l’intérieur tout en conservant le même encombrement
- Hauteur d’empilage de seulement 1,80 m pour une utilisation facile de l’unité supérieure
- Système de diagnostic automatique du CO2 sans échec pour la protection du pH des cultures cellulaires
- Système DuoDoor™ : la porte de l’unité et la porte en verre peuvent être ouvertes à l’aide d’une seule poignée
- Poignée de porte verrouillable
- Interface d’ordinateur : Ethernet
- Contact d’alarme à tension nulle
- Porte intérieure hermétique en verre de sécurité trempé
- Clayettes perforées, acier inoxydable
- Les unités sont empilables avec un adaptateur d’empilage
Spécification
Spécification
| Description | With O2 control |
| Capacité (métrique) | 170 L |
| Technologie de capteur de CO2 | Capteur IR |
| Plage de concentration en O2 | 0,2 à 20 % |
| Humidité relative | 90 à 95 % |
| Plage de températures (métrique) | Ambient +4° to 60°C |
| Type | Incubateur à CO2 |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 560 x 600 x 505 mm |
| Dimensions (L x l x H) | 560 x 600 x 505 mm |
| Poids (métrique) | 95 kg |
| Afficher plus |