Learn More
Descripción
- Plage de températures : température ambiante plus 4 à 60°C
- Plage d’humidité : 90 à 95 % HR
- Plage de régulation du CO2 : 0 à 20 % vol CO2
- Plage de régulation d’O2 : 0,2 à 20 % vol. d’O2 (versions O et GO)
- Autre plage de régulation d’O2 : 10 à 95 % vol. O2 (en option pour les versions O et GO)
- Concept d’anti-contamination testé et éprouvé avec la stérilisation à l’air chaud à 180°C
- Capteur de CO2 stérilisable à air chaud avec technologie IR à faisceau unique
- Jet de mélange de gaz CO2 avec effet Venturi
- Contrôleur tactile intuitif
- Enregistrement des données interne, peut être lu en format ouvert via l’interface USB
- Système d’humidification optimisé à deux bacs avec protection contre la condensation
- 170 litres d’espace supplémentaire à l’intérieur tout en conservant le même encombrement
- Hauteur d’empilage de seulement 1,80 m pour une utilisation facile de l’unité supérieure
- Système de diagnostic automatique du CO2 sans échec pour la protection du pH des cultures cellulaires
- Système DuoDoor™ : la porte de l’unité et la porte en verre peuvent être ouvertes à l’aide d’une seule poignée
- Poignée de porte verrouillable
- Interface d’ordinateur : Ethernet
- Contact d’alarme à tension nulle
- Porte intérieure hermétique en verre de sécurité trempé
- Clayettes perforées, acier inoxydable
- Les unités sont empilables avec un adaptateur d’empilage
Especificaciones
Especificaciones
| Description | Étalon |
| Capacité (métrique) | 170 l |
| Technologie de capteur de CO2 | Capteur IR |
| Humidité relative | 90 à 95 % |
| Plage de températures (métrique) | 4° au-dessus de la température ambiante jusqu’à 60°C |
| Type | Incubateur à CO2 |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 560 x 600 x 505 mm |
| Dimensions (L x l x H) | 560 x 600 x 505 mm |
| Poids (métrique) | 95 kg |
| Tension | 200 / 240 V |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?