Learn More
BINDER™ Incubateur à CO2 série CB, 170 L
GREENER_CHOICE
Code produit 16227551 Tous les produits BINDER Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
170 l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
16227551 170 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16227551 Fournisseur BINDER™ Code fournisseur 90400133
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Capteur de CO2 : Capteur de IR, plage d’O2 (concentration en oxygène) : 0,2 à 20 % vol O2 ; Plage de températures : Température ambiante de +4°C à 60°C
  • Stérilisation automatique à l’air chaud à 180°C
  • Système d’humidification à deux bacs avec protection contre la condensation
  • Jet de mélange de gaz CO2 avec effet Venturi
  • Capteur de CO2 stérilisable à air chaud avec technologie IR
  • Affichage grâce à un moniteur LCD couleur
  • Poignée de porte verrouillable
  • Porte intérieure hermétique en verre de sécurité trempé
  • Chambre intérieure en acier inox transparente et emboutie
  • 2 étagères perforées en acier inox
  • Les unités sont empilables avec un adaptateur d’empilage
  • Système de dépannage avec alarmes visuelles et sonores
  • Interface d’ordinateur : Ethernet
  • Enregistrement de données internes et interface USB
  • Contact d’alarme à tension nulle
Spécification
Capacité (métrique) d’étagère 10 kg
Description Incubateurs à CO2
Capacité (métrique) 170 l
Plage de concentrations en CO2 0 à 20%
Technologie de capteur de CO2 Capteur IR
Nbre d’étagères 3 std./6 max.
Plage de concentration en O2 0,2 à 20 %
Humidité relative 50 à 95 %
Plage de températures (métrique) Température ambiante de +4°C à 60°C
Type Incubateur à CO2
Affichage LCD
Plage d’humidité 90 à 95 % HR
Modèle CB170-230V-F
Dimensions (P x l x H) intérieures 560 x 600 x 505 mm
Dimensions (L x l x H) 680 x 870 x 715 mm
Poids (métrique) 95 kg
Tension 240 V
Puissance 1,4 kW
Ampérage 5,7 A
Fréquence 50/60 Hz