Learn More
Binder™ Incubateurs à CO série CB avec stérilisation à air chaud et capteur de CO2 stérilisable à la chaleur
Tous les produits BINDER Produits
Description
- Classe supérieure entre les incubateurs à CO2
- Convient à toutes les applications d’incubation sensibles
- Garantit une croissance cellulaire optimale
- Peut réaliser des expériences de culture complexes et opérer dans des conditions d’environnement spécifiques
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) d’étagère | 30 kg |
| Capacité (métrique) | 53 L |
| Plage de températures (métrique) | 4°C au-dessus de la température ambiante jusqu’à 60°C |
| Type | Étalon |
| Affichage | Écran LCD |
| Modèle | CB056-230V |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 330 x 400 x 400 mm |
| Dimensions (L x l x H) | 528 x 645 x 674 mm |
| Poids (métrique) | 53 kg |
| Tension | 230 V |
| Afficher plus |