Learn More
BINDER™ Incubateurs CO2 de la série CB avec stérilisation à l’air chaud et capteur de CO2 thermostérilisable
BIOPHARMA
Code produit 17383693 Tous les produits BINDER Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
53 L
170 L
267 L
Modèle:
CB056-230 V
CB056-230 V-O
CB170-230 V
CB170-230 V-O
CB170-230V-D
CB260-230 V
CB260-230 V-O
Contrôle de l’oxygène:
Aucun
Oui
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Modèle Contrôle de l’oxygène Conditionnement
17383693 53 L CB056-230 V Aucun 1 pièce
17393693 53 L CB056-230 V-O Oui 1 pièce
17739794 170 L CB170-230V-D Aucun 1 pièce
17303703 170 L CB170-230 V Aucun 1 pièce
17313703 170 L CB170-230 V-O Oui 1 pièce
17323703 267 L CB260-230 V Aucun 1 pièce
17333703 267 L CB260-230 V-O Oui 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
This item is not returnable. View return policy
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Product Code. 17383693 Supplier BINDER™ Supplier No. 96400005
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
L’incubateur CB CO2, puissant et polyvalent, convient aux essais cellulaires dans la recherche médicale et pharmaceutique.Grâce à son assortiment complet d’options et d’accessoires, cet incubateur BINDER convient même aux expériences de culture complexes ou aux environnements individuels présentant des conditions hypoxiques.
  • Sûreté – Les cultures cellulaires bénéficient d’une protection maximale contre la contamination
  • Fiabilité – Des conditions de bien-être constantes pour les cellules
  • Intelligence – Une routine de nettoyage simple et un fonctionnement pratique
  • Économie – Fonctionnement efficace sans consommables
  • Système d’humidification optimisé à deux bacs avec protection contre la condensation
  • Concept d’anti-contamination testé et éprouvé avec la stérilisation à l’air chaud à 180°C
  • Capteur de CO2 stérilisable à air chaud avec technologie IR à faisceau unique
  • Chambre intérieure sans soudure en acier inoxydable avec brides comme système de support de tablette
  • Intérieur sans ventilateur avec buse de mélange de gaz CO2 Venturi
  • Contrôleur tactile intuitif
  • Enregistrement des données interne, peut être lu en format ouvert via l’interface USB
  • Système de diagnostic des défauts avec alarme visuelle et sonore
  • Interfaces :Ethernet, USB, contact d’alarme sans tension
  • Système de CO2 à sécurité intégrée pour protéger le pH des cultures cellulaires
  • Régulation de l’O2 avec plages de régulation de l’O2 :0,2 à 20 vol. % O2 ou 10 à 95 vol. % O2
  • Portes en verre à plusieurs sections avec des étagères spéciales permettant de diviser l’espace pour accueillir différentes expériences
  • Adaptateur d’empilage pour une installation sûre et peu encombrante
  • Changeur de réservoir de gaz pour connecter deux réservoirs de gaz à un ou deux incubateurs
Specifications
Capacité (impériale) 1.9 cu. ft.
Capacité (impériale) d’étagère 22 lb.
Capacité (métrique) d’étagère 10 kg
Description CB056-230 V, standard, série CB - Incubateurs à CO2 avec stérilisation à l’air chaud et capteur de CO2 stérilisable à la chaleur, 53 L, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz
Capacité (métrique) 53 L
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Plage de concentrations en CO2 0 à 20%
Technologie de capteur de CO2 Capteur IR
Convection Type Natural, Fanless Interior
Capacité Aucun
Éclairage Pas d’éclairage
Matériau Acier inoxydable
No. of Places 1
Nbre d’étagères 2 std./3 max.
Plage de concentration en O2 1 à 21%
Contrôle de l’oxygène Aucun
Type de prise NEMA 5-20P
Humidité relative 90 à 95 %
Plage de températures (métrique) De 4°C au-dessus de la température ambiante à 60°C
Type Étuves à CO2
Affichage Écran tactile TFT
Modèle CB056-230 V
Technologie de capteur d’O2 Capteur IR
Types de capteur IR sensor
Dimensions (P x l x H) intérieures 400 x 330 x 400 mm
Dimensions (L x l x H) 528 x 645 x 674 mm
Poids (métrique) 53 kg
Tension 230 V
Puissance 0,8 kW
Ampérage 3,5 A
Fréquence 50/60 Hz