Description
- Les incubateurs de la série CB-S conviennent aux applications de culture cellulaire de routine
- Ils sont exempts de contamination en raison d’une stérilisation à l’air chaud à 180°C et de la stabilité du pH fiable grâce au système de mesure par absorption infrarouge du CO2 sans dérive
- Plage de températures : De +6°C au-dessus de la température ambiante à +50°C
- Plage d’humidité : 90 à 95 % HR
- Stérilisation automatique à l’air chaud à +180°C
- Système d’humidification avec protection contre la condensation
- Jet de mélange de gaz CO2 avec effet Venturi
- Capteur de CO2 avec technologie IR
- LCD pour afficher la température et le CO2, ainsi que des alarmes et informations supplémentaires
- Enregistreur de données interne, les valeurs mesurées peuvent être lues en format ouvert via USB
- Porte intérieure hermétique en verre de sécurité trempé
- Chambre intérieure en acier inox sans soudure
- Clayettes perforées, acier inoxydable
- Les unités sont empilables avec un adaptateur d’empilage
- Système de dépannage avec alarmes visuelles et acoustiques
- Interface d’ordinateur : Ethernet
- Contact d’alarme à tension nulle
- Empilage possible avec le modèle CB de la même taille
Spécification
Spécification
| Description | Incubateurs à CO2 série CB-S avec stérilisation à air chaud et capteur de CO2 stérilisable à la chaleur |
| Capacité (métrique) | 267 l |
| Plage de températures (métrique) | 6°C au-dessus de la température ambiante jusqu’à 50°C |
| Affichage | LCD |
| Modèle | CB-S260-230 V |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 620 x 575 x 750 mm |
| Dimensions (L x l x H) | 740 x 785 x 1020 mm |
| Poids (métrique) | 122 kg |
| Tension | 200/230 V |
| Ampérage | 10 A |
| Afficher plus |