Learn More
BINDER™ Incubateurs à CO2 série CBF avec stérilisation à air chaud et régulation de l’humidité
BIOPHARMA
Code produit 17343703 Tous les produits BINDER Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
170 L
267 L
Modèle:
CBF170-230 V
CBF170-230 V-O
CBF260-230 V
CBF260-230 V-O
CBF260-230 V-OZ
Contrôle de l’oxygène:
Aucun
Oui
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Modèle Contrôle de l’oxygène Conditionnement
17343703 170 L CBF170-230 V Aucun 1 pièce
17353703 170 L CBF170-230 V-O Oui 1 pièce
17363703 267 L CBF260-230 V Aucun 1 pièce
17373703 267 L CBF260-230 V-O Oui 1 pièce
17463203 267 L CBF260-230 V-OZ Oui 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17343703 Fournisseur BINDER™ Code fournisseur 96400017
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
L’incubateur CBF est un incubateur à CO2 haut de gamme avec contrôle de l’humidité qui convient à toutes les applications d’incubation sensibles dans les environnements BPF.Il garantit des résultats uniformes et convient même à des expériences de culture complexes ou à des environnements individuels avec des conditions hypoxiques.
  • Les cultures cellulaires Safe– bénéficient d’une protection maximale contre la contamination
  • Fiabilité – Des conditions optimales constantes pour les cellules
  • Intelligence – Une routine de nettoyage simple et un fonctionnement pratique
  • Économie – Fonctionnement efficace sans consommables
  • Système d’humidification sans contamination et sans bac à eau
  • Concept anti-contamination testé et éprouvé avec stérilisation à air chaud à 180°C
  • Capteur de CO2 stérilisable à air chaud avec technologie IR à faisceau unique
  • Chambre interne sans soudure en acier inoxydable avec brides comme système de support d’étagère
  • Intérieur sans ventilateur avec buse de mélange de CO2 Venturi
  • Contrôleur tactile intuitif
  • Enregistreur de données interne, les valeurs mesurées peuvent être lues en format ouvert via USB
  • Système de dépannage avec alarmes visuelles et acoustiques
  • Interfaces :Ethernet, USB, contact d’alarme à tension nulle
  • Système de CO2 sans échec pour la protection du pH des cultures cellulaires
  • Contrôle de l’O2 avec plages de régulation d’O2 :O2 0,2 à 20 % en vol ou O2 10 à 95 % en vol
  • Portes sectionnelles en verre avec étagères spéciales pour diviser l’espace afin d’accueillir différentes expériences
  • Adaptateur d’empilage pour une installation sécurisée et une optimisation de l’espace
  • Inverseur de bouteille de gaz pour le raccordement de deux bouteilles de gaz à un ou deux incubateurs
Spécification
Capacité (impériale) 6 cu. ft.
Capacité (impériale) d’étagère 22 lb.
Capacité (métrique) d’étagère 10 kg
Description CBF170-230 V, standard, série CBF - Incubateurs à CO2 avec stérilisation à l’air chaud et régulation de l’humidité, 170 L, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz
Capacité (métrique) 170 L
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Plage de concentrations en CO2 0 à 20%
Technologie de capteur de CO2 Capteur IR
Convection Type Natural, Fanless Interior
Capacité Aucun
Éclairage Pas d’éclairage
Matériau Acier inoxydable
No. of Places 1
Nbre d’étagères 3 std./6 max.
Plage de concentration en O2 1 à 21%
Contrôle de l’oxygène Aucun
Type de prise NEMA 5-20P
Humidité relative 90 à 95 %
Plage de températures (métrique) De 6°C au-dessus de la température ambiante à 60°C
Type Étuves à CO2
Affichage Écran tactile TFT
Modèle CBF170-230 V
Technologie de capteur d’O2 Capteur IR
Types de capteur IR sensor
Dimensions (P x l x H) intérieures 560 x 505 x 600 mm
Dimensions (L x l x H) 685 x 815 x 870 mm
Poids (métrique) 95 kg
Tension 230 V
Puissance 1,4 kW
Ampérage 5,7 A
Fréquence 50/60 Hz