Learn More
BINDER™ Série CBF Étuves à CO2 avec stérilisation à l’air chaud et régulation de l’humidité
Tous les produits BINDER Produits
Description
- Système d'humidification à l'épreuve de la contamination sans bac à eau
- Concept d’anticontamination éprouvé avec stérilisation à l’air chaud à 180°C
- Capteur CO2 stérilisable à l’air chaud, équipé de technologie infrarouge monofaisceau
- Chambre intérieure sans soudure en acier inoxydable avec cavités servant de supports de clayettes
- Intérieur sans ventilateur avec buse mélangeuse de gaz CO2 Venturi
- Contrôleur intuitif à écran tactile
- Enregistreur de données interne, lecture possible des valeurs mesurées en format ouvert par USB
- Système de diagnostic de panne avec alarme visuelle et sonore
- Interfaces : Ethernet, USB, commutateur d’alarme sans potentiel
- Système Fail Safe CO2 pour la protection pH des cultures cellulaires
Spécification
Spécification
| Description | O2 Control 0.2 to 20% and Cell Therapy Compartmentalization |
| Capacité (métrique) | 170 l |
| Plage de températures (métrique) | Ambient +5° to 60°C |
| Affichage | TFT Touch |
| Modèle | CB170-230V-OF |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 560 x 505 x 600 mm |
| Dimensions (L x l x H) | 685 x 815 x 870 mm |
| Poids (métrique) | 95 kg |
| Tension | 230 V |
| Puissance | 1.4 kW |
| Afficher plus |