Learn More
BINDER™ Série ED Avantgarde.Line - Chambre de séchage et de chauffage à convection naturelle
Code produit 15622126 Tous les produits BINDER Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
57 l
114 L
255 L
743 L
Dimensions (L x l x H):
635 x 665 x 625 mm
835 x 740 x 735 mm
1090 x 845 x 962 mm
1165 x 910 x 1590 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Dimensions (L x l x H) Conditionnement
15622126 57 l 635 x 665 x 625 mm 1 pièce
15632126 114 L 835 x 740 x 735 mm 1 pièce
15642126 255 L 1090 x 845 x 962 mm 1 pièce
15830312 743 L 1165 x 910 x 1590 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15622126 Fournisseur BINDER™ Code fournisseur 90100333
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1654.08€
    1508.00€ / 1 pièces
    Économisez 146.08€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les points forts d'une chambre de séchage de la série ED incluent les tâches de séchage et de stérilisation de routine jusqu'à 300 °C. Grâce à la convection naturelle, tous les procédés thermiques utilisant cette chambre de séchage sont très efficaces. La série ED assure un séchage rapide et uniforme.
  • Plage de température : de +5 °C au-dessus de la température ambiante à +300 °C
  • Jusqu’à 30 % de consommation énergétique en moins par rapport aux unités classiques du marché
  • Haute précision de température grâce à APT.line™ technologie
  • Convection naturelle
  • Contrôleur avec affichage LCD
  • Commande électromécanique du clapet d’évacuation d’air
  • 2 racks chromés
  • Dispositif de sécurité de température réglable indépendant intégré de classe 2 (DIN 12880) avec alarme visuelle
  • Conception ergonomique de la poignée
  • USB port pour l'enregistrement des données
Spécification
Capacité (impériale) 2 pieds cubes
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Type de contrôleur Contrôleur avec écran LCD
Type de convection Naturel
Description ED056-230 V, Standard, Série ED Avantgarde.Line - Chambres de séchage et de chauffage à convection naturelle, 57 L, 230 V 1 ∼50/60 Hz
Capacité (métrique) 57 l
max. (métrique) Ambiant +5° jusqu'à 300 °C
Type Chambre de séchage et de chauffage
Affichage LCD
Matériau Acier inoxydable
Charge max. de support 30 kg
Modèle ED056-230 V
Nbre d’étagères 2 std./4 max.
Type de prise NEMA 5-20P
Dimensions (P x l x H) intérieures 360 x 380 x 420 mm
Dimensions (L x l x H) 635 x 665 x 625 mm
Poids (métrique) 42 kg
Alimentation électrique 230 V, monophasé, 50/60 Hz, 1,05 kW, 6,3 A
Tension 230 V
Puissance 1,05 kW
Ampérage 6,3 A
Fréquence 50/60 Hz
Technologie de convection Technologie APT.Line
Nbre de portes 1