La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit
15632126
Fournisseur
BINDER™Code fournisseur
90100335
2780.00€ 2222.00€/ 1 pièces Économisez 558.00€ 20% de réduction
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les points forts d'une chambre de séchage de la série ED incluent les tâches de séchage et de stérilisation de routine jusqu'à 300 °C. Grâce à la convection naturelle, tous les procédés thermiques utilisant cette chambre de séchage sont très efficaces. La série ED assure un séchage rapide et uniforme.
Plage de température : de +5 °C au-dessus de la température ambiante à +300 °C
Jusqu’à 30 % de consommation énergétique en moins par rapport aux unités classiques du marché
Haute précision de température grâce à APT.line™ technologie
Convection naturelle
Contrôleur avec affichage LCD
Commande électromécanique du clapet d’évacuation d’air
2 racks chromés
Dispositif de sécurité de température réglable indépendant intégré de classe 2 (DIN 12880) avec alarme visuelle
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt.
Datenschutzrichtlinie.