Learn More
BINDER™ Série FD Avantgarde.Line - Chambre de séchage et de chauffage à convection forcée
Code produit 15632116 Tous les produits BINDER Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
115 l
259 L
741 L
Dimensions (L x l x H):
815 x 860 x 962 mm
835 x 760 x 705 mm
1165 x 910 x 1590 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Dimensions (L x l x H) Conditionnement
15632116 115 l 835 x 760 x 705 mm 1 pièce
15642116 259 L 815 x 860 x 962 mm 1 pièce
15800312 741 L 1165 x 910 x 1590 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Product Code. 15632116 Supplier BINDER™ Supplier No. 90100305
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3205.00€
    2752.00€ / 1 pièces
    Économisez 453.00€
    14% de réduction
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Un four de chauffage Avantgarde.Line de la série FD est utilisé lorsqu'un séchage et une stérilisation rapides sont nécessaires. Grâce à la distribution homogène de température, sa dynamique rapide et son ventilateur puissant, ce four de chauffage permet de gagner un temps précieux.
  • Jusqu’à 30 % de consommation énergétique en moins par rapport aux unités classiques du marché
  • Haute précision de température grâce à APT.line™ technologie
  • Convection forcée
  • Contrôleur avec affichage LCD
  • Commande électromécanique du clapet d’évacuation d’air
  • 2 racks chromés
  • Dispositif de sécurité de température réglable indépendant intégré de classe 2 (DIN 12880) avec alarme visuelle
  • Conception ergonomique de la poignée
  • USB port pour l'enregistrement des données
Specifications
Capacité (impériale) 4,1 pi3
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Type de contrôleur Contrôleur avec écran LCD
Type de convection Forcé
Description FD115-230 V, Standard, Série FD Avantgarde.Line - Chambres de séchage et de chauffage à convection forcée, 116 L, 230 V 1 ∼50/60 Hz
Capacité (métrique) 115 l
max. (métrique) Ambiant +10° jusqu'à 300 °C
Type Chambre de séchage et de chauffage
Affichage LCD
Matériau Acier inoxydable
Charge max. de support 30 kg
Modèle FD115-230 V
Nbre d’étagères 2 std./5 max.
Type de prise NEMA 5-20P
Dimensions (P x l x H) intérieures 550 x 385 x 550 mm
Dimensions (L x l x H) 835 x 760 x 705 mm
Poids (métrique) 57 kg
Alimentation électrique 230 V, monophasé, 50/60 Hz, 1,3 kW, 6,3 A
Tension 230 V
Puissance 1,3 kW
Ampérage 6,3 A
Fréquence 50 / 60 Hz
Technologie de convection Technologie APT.Line
Nbre de portes 1