Learn More
BINDER™ Série FD-S Solid.Line - Chambre de séchage et de chauffage à convection forcée
Code produit 15983052 Tous les produits BINDER Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
FDS056-230 V
FDS115-230 V
Capacité (métrique):
55 L
106 L
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Capacité (métrique) Conditionnement
15983052 FDS115-230 V 106 L 1 pièce
15963052 FDS056-230 V 55 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15983052 Fournisseur BINDER™ Code fournisseur 90900024
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2543.89€
    2086.00€ / 1 pièces
    Économisez 457.89€
    18% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La gamme Solid.Line est adaptée au séchage et au chauffage. Les caractéristiques de la Solid.Line sont orientées vers l’application en question et sont donc utilisées dans la recherche et l’assurance qualité.
  • Plage de température : de +10 °C au-dessus de la température ambiante à +250 °C
  • APT.line™ technologie de chambre de préchauffage
  • Convection forcée
  • Clapet d’évacuation d’air réglable
  • Contrôleur avec fonction de minuterie
  • 1 portoir chromé, avec supports d’étagère
  • Dispositif de sécurité de température réglable indépendant intégré de classe 2 (DIN 12880) avec alarme visuelle
Spécification
Capacité (impériale) 3,7 pi³
Type de convection Gravité
Description FDS115-230 V, Standard, Série FD-S Solid.Line - Chambres de séchage et de chauffage à convection forcée, 106 L, 230 V 1 ∼50/60 Hz
Capacité (métrique) 106 L
max. (métrique) Ambiant +10° jusqu'à 250 °C
Type Chambre de séchage et de chauffage
Affichage LED
Matériau Acier inoxydable
Modèle FDS115-230 V
Type de prise NEMA 5-15 P
Dimensions (P x l x H) intérieures 550 x 350 x 550 mm
Dimensions (L x l x H) 764 x 616 x 735 mm
Poids (métrique) 48 kg
Tension 230 V
Puissance 1,3 kW
Ampérage 6,3 A
Fréquence 50/60 Hz
Technologie de convection APT.line™ Technologie