Learn More
BINDER™ Série FED Avantgarde.Line - Chambre de séchage et de chauffage, avec convection forcée et fonctions de minuterie améliorées
GREENER_CHOICE
Code produit 15682106 Tous les produits BINDER Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
116 L
240 l
741 l
Dimensions (L x l x H):
835 x 760 x 735 mm
1035 x 845 x 962 mm
870 x 1590 x 1165 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Dimensions (L x l x H) unitSize
15682106 116 L 835 x 760 x 735 mm 1 pièce
15602116 240 l 1035 x 845 x 962 mm 1 pièce
15890302 741 l 870 x 1590 x 1165 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15682106 Fournisseur BINDER™ Code fournisseur 90100293
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4059.09€
    3614.00€ / 1 pièces
    Économisez 445.09€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les chambres de chauffe de la série FED Avantgarde.Line offrent une capacité quasi illimitée et sont particulièrement adaptables. Grâce aux fonctions de minuterie avancées et à un ventilateur contrôlables, les conditions de température et de convection sont facilement contrôlées.
  • Plage de température : de +12 °C au-dessus de la température ambiante à +300 °C
  • Jusqu’à 30 % de consommation énergétique en moins par rapport aux unités classiques du marché
  • Haute précision de température grâce à APT.line™ technologie
  • Vitesse de ventilateur réglable
  • Contrôleur avec écran LCD et fonctions de minuterie améliorées
  • Commande électromécanique du clapet d’évacuation d’air
  • 2 racks chromés
  • Dispositif de sécurité de température réglable indépendant intégré de classe 2 (DIN 12880) avec alarme visuelle
  • Conception ergonomique de la poignée
  • Interface Ethernet
  • USB port pour l'enregistrement des données
  • Technologie de contrôleur PID entièrement numérique, conviviale et facile à utiliser
Spécification
Capacité (impériale) 4,1 pi3
Certifications/Conformité ASTM Standard
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Type de contrôleur Manette avec écran LCD
Type de convection Forcé
Description FED115-230 V, Standard, Série FED Avantgarde.Line - Chambres de séchage et de chauffage à convection forcée et fonctions de minuterie améliorées, 116 L, 230 V 1 ∼50/60 Hz
Capacité (métrique) 116 L
max. (métrique) Ambiant +10° jusqu'à 300 °C
Type Étuve de séchage
Affichage LCD
Matériau Acier inoxydable
Charge max. de support 30 kg
Modèle FED115-230 V
Nbre d’étagères 2 std./5 max.
Type de prise NEMA 5-20P
Dimensions (P x l x H) intérieures 550 x 385 x 550 mm
Dimensions (L x l x H) 835 x 760 x 735 mm
Poids (métrique) 57 kg
Alimentation électrique 230 V, monophasé, 50/60 Hz, 1,3 kW, 6,3 A
Tension 230 V
Puissance 1,3 kW
Ampérage 6,3 A
Fréquence 50/60 Hz
Technologie de convection Technologie APT.Line
Nbre de portes 1