Learn More
BINDER™ Chambres de séchage et de chauffage avec convection forcée et fonctions programmables série FP Avantgarde.Line
Code produit 17854471 Tous les produits BINDER Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
FP056-230V
FP115-230V
FP260-230V
FP720-400V
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Conditionnement
17854471 FP720-400V 1 pièce
17824471 FP056-230V 1 pièce
17834471 FP115-230V 1 pièce
17844471 FP260-230V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17854471 Fournisseur BINDER™ Code fournisseur 90100366
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10470.00€
    9059.86€ / 1 pièces
    Économisez 1410.14€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
UN BINDER La chambre d'essai de matériaux à convection mécanique de la série FP garantit des temps de séchage courts et fiables, ainsi qu'un chauffage particulièrement rapide. – même pour les chambres soumises à des charges maximales.
  • Plage de températures : +10 °C au-dessus de la température ambiante jusqu'à +300 °C
  • Haute précision de température grâce à APT Technologie .lineTM
  • Vitesse de ventilateur réglable
  • Contrôleur avec programmation d’intervalles de temps et programmation en temps réel
  • Commande électromécanique du clapet d’évacuation d’air
  • 2 racks chromés
  • Les unités jusqu’à 115 litres sont empilables
  • Dispositif de sécurité de température réglable indépendant de classe 2 (DIN 12880) et dispositif de sécurité de température indépendant de classe 3.1 (DIN 12880) avec alarme visuelle/acoustique disponible à la sélection sur le contrôleur
  • Conception ergonomique de la poignée
  • Interface informatique : Ethernet
  • Enregistreur de données interne, les valeurs mesurées peuvent être lues au format ouvert via USB
Spécification
Capacité (métrique) 741 L
max. (métrique) 300°C
Type Chambre de séchage et de chauffage
Affichage LED
Modèle FP720-400V
Dimensions (P x l x H) intérieures 574 x 1000 x 1300 mm
Dimensions (L x l x H) 1165 x 816 x 1590 mm
Poids (métrique) 194 kg
Tension 400 V
Puissance 5 kW
Ampérage 16 A
Fréquence 50/60 Hz