Learn More
BINDER™ Série FP Classic.Line - Étuves de séchage et de chauffage, à convection forcée et fonctions de programmation
Tous les produits BINDER Produits
Description
- Plage de température : de 5 °C au-dessus de la température ambiante jusqu’à 300 °C
- Technologie de chambre de préchauffage APT.line™
- Vitesse de ventilation réglable
- Clapet d’air réglable
- Contrôleur avec programmation par séquence et en temps réel
- 2 clayettes-grilles chromées
- Thermostat de sécurité ajustable classe 2 (DIN 12880) avec alarme visuelle
- Interface pour ordinateur : RS 422
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) d’étagère | 15 kg |
| Type de contrôleur | Contrôleur avec programmation de segments temporels et programmation en temps réel |
| Description | FP053-230V, Standard, Série FP Classic.Line - Étuves de séchage et de chauffage à convection forcée et fonctions de programmation, 53 l, 230 V 1∼ 50/60 Hz |
| Capacité (métrique) | 53 L |
| Convection Type | Forced, APT.Line Technology |
| Nbre d’étagères | 2 std./5 max. |
| Plage de températures (métrique) | Température ambiante plus 5°C à 300°C |
| Type | Chambre de séchage et de chauffage |
| Affichage | LED |
| Modèle | FP053-230V |
| Afficher plus |