Learn More
BINDER™ Série FP Classic.Line - Étuves de séchage et de chauffage, à convection forcée et fonctions de programmation
GREENER_CHOICE
Code produit 15652106 Tous les produits BINDER Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
53 L
115 L
240 L
400 L
720 L
Dimensions (L x l x H):
665 x 680 x 620 mm
835 x 755 x 705 mm
1095 x 845 x 850 mm
1290 x 875 x 1045 mm
1280 x 1065 x 1560 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Dimensions (L x l x H) unitSize
15652106 720 L 1280 x 1065 x 1560 mm 1 pièce
15622086 53 L 665 x 680 x 620 mm 1 pièce
15602106 115 L 835 x 755 x 705 mm 1 pièce
15612106 240 L 1095 x 845 x 850 mm 1 pièce
15632106 400 L 1290 x 875 x 1045 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15652106 Fournisseur BINDER™ Code fournisseur 90100267
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Une chambre d’essai de matériau BINDER de la série FP assure des délais de séchage courts et un chauffage extrêmement rapide, même à pleine charge.
  • Plage de température : de 5 °C au-dessus de la température ambiante jusqu’à 300 °C
  • Technologie de chambre de préchauffage APT.line™
  • Vitesse de ventilation réglable
  • Clapet d’air réglable
  • Contrôleur avec programmation par séquence et en temps réel
  • 2 clayettes-grilles chromées
  • Thermostat de sécurité ajustable classe 2 (DIN 12880) avec alarme visuelle
  • Interface pour ordinateur : RS 422
Spécification
Capacité (impériale) 25,4 pi3
Capacité (métrique) d’étagère 45 kg
Type de contrôleur Contrôleur avec programmation d’intervalles de temps et programmation temps réel
Description FP720-400V, Standard, Série FP Classic.Line - Étuves de séchage et de chauffage à convection forcée et fonctions de programmation, 720 l, 400 V 3∼ 50/60 Hz
Capacité (métrique) 720 L
Convection Type Forced, APT.Line Technology
Nbre d’étagères 2 std./16 max.
Plage de températures (métrique) Température ambiante de +5°C à 300°C
Affichage LED
Modèle FP720-400V
Dimensions (P x l x H) intérieures 1000 x 610 x 1200 mm
Dimensions (L x l x H) 1280 x 1065 x 1560 mm
Poids (métrique) 194 kg
Alimentation électrique 400 V, 50/60 Hz, 5 kW, 3 × 16 A, 3 phases
Tension 400 V
Puissance 5 kW
Ampérage 7 A
Fréquence 50/60 Hz