Learn More
BINDER™ Série KB ECO 400 - Incubateur réfrigéré, avec refroidissement thermoélectrique écologique
BIOPHARMA
Code produit 17894661 Tous les produits BINDER Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
400 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
17894661 400 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17894661 Fournisseur BINDER™ Code fournisseur 90200465
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11800.00€
    10356.00€ / 1 pièces
    Économisez 1444.00€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Grâce à sa technologie de refroidissement thermoélectrique avec dissipation de chaleur brevetée, l'incubateur réfrigéré KB ECO est l'un des incubateurs réfrigérés les plus économes en énergie du marché. La technologie de refroidissement thermoélectrique signifie que la série KB ECO est également très silencieuse pendant le fonctionnement.
  • Plage de température : °de 0 °C à +70 °C (max. 28 °C °en dessous de la température ambiante)
  • APT Technologie de chambre de préchauffage .lineTM
  • Contrôle de la température électrique grâce au module de refroidissement thermoélectrique avec dissipation de chaleur innovante
  • Porte intérieure en verre de sécurité trempé
  • Chambre intérieure entièrement en acier inoxydable
  • 2 racks en acier inoxydable
  • Protection réglable contre la condensation
  • Orifice d'accès avec bouchon en silicone (30 mm de diamètre)
  • LCD pour afficher la température, ainsi que des alarmes et informations supplémentaires
  • Enregistreur de données interne, les valeurs mesurées peuvent être lues au format ouvert via USB
  • Auto-test de l’unité pour une analyse complète de l’état
  • Sans contrôle de l'humidité
  • Interface informatique : Ethernet
Spécification
Capacité (impériale) 14,1 ft3
Capacité (impériale) d’étagère 66.1 lb.
Capacité (métrique) d’étagère 30 kg
Description Incubateurs de refroidissement KB ECO 400 avec refroidissement thermoélectrique respectueux de l'environnement (E6.2) (230V)
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (métrique) 400 L
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Technologie de capteur de CO2 Pas de capteur
Convection Type Technologie de chambre de préchauffage APT.Line
Éclairage Pas d’éclairage
Matériau Porte en verre
Nbre d’étagères 2 std./15 max.
Contrôle de l’oxygène Aucun
Type de prise CEE
Plage de températures (métrique) 0 °C à 70 °C (température ambiante maximale : -26 °C)
Type Incubateur réfrigéré
Affichage LCD
Modèle KBECO400-230V
Dimensions (P x l x H) intérieures 390 x 570 x 1200 mm
Poids (métrique) 196 kg
Tension 200/230 V
Puissance 1,2 kW
Ampérage 16 A
Fréquence 50/60 Hz