Learn More
BINDER™ Incubateur réfrigéré série KB ECO, avec refroidissement thermoélectrique écologique
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 17562885 Tous les produits BINDER Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
247 L
700 L
1020 L
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
17562885 247 L 1 pièce
17582885 1020 L 1 pièce
17572885 700 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17562885 Fournisseur BINDER™ Code fournisseur 90200423
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Grâce à sa technologie de refroidissement thermoélectrique avec dissipation de chaleur brevetée, l'incubateur réfrigéré KB ECO est l'un des incubateurs réfrigérés les plus économes en énergie du marché. La technologie de refroidissement thermoélectrique signifie que la série KB ECO est également très silencieuse pendant le fonctionnement.
  • Plage de températures : 0°C à +70°C (max. 28°C en dessous de la température ambiante)
  • Technologie de chambre de préchauffage APT.line™
  • Contrôle de la température électrique grâce au module de refroidissement thermoélectrique avec dissipation de chaleur innovante
  • Porte intérieure en verre de sécurité trempé
  • Chambre intérieure entièrement en acier inoxydable
  • 2 portoirs, acier inoxydable
  • Protection réglable contre la condensation
  • Port d’accès avec bouchon en silicone de 30 mm de diamètre
  • LCD pour afficher la température, ainsi que des alarmes et informations supplémentaires
  • Enregistreur de données interne, les valeurs mesurées peuvent être lues en format ouvert via USB
  • Auto-test de l’unité pour une analyse complète de l’état
Spécification
Capacité (impériale) 8,7 pi³
Capacité (impériale) d’étagère 66.1 lb.
Capacité (métrique) d’étagère 30 kg
Description KBECO240-230 V, Standard, Série KB ECO - Incubateurs réfrigérés avec refroidissement thermoélectrique écologique, 247 L, 230 V 1 ∼50/60 Hz
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (métrique) 247 L
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Technologie de capteur de CO2 Pas de capteur
Convection Type Technologie de chambre de préchauffage APT.Line
Éclairage Pas d’éclairage
Matériau Acier inoxydable (18/8)
Nbre d’étagères 2 std./9 max.
Contrôle de l’oxygène Aucun
Type de bouchon CEE
Plage de températures (métrique) 0 °C à 70 °C (température ambiante maximale : -26 °C)
Type Incubateur réfrigéré
Affichage Écran LCD
Modèle KBECO240-230 V
Dimensions (P x l x H) intérieures 650 x 485 x 785 mm
Dimensions (L x l x H) 930 x 921 x 1461 mm
Poids (métrique) 152 kg
Tension 200/230 V
Puissance 0,9 kW
Ampérage 4 A
Fréquence 50/60 Hz