Learn More
BINDER™ Série KBF-S ECO
BIOPHARMA
Code produit 17865081 Tous les produits BINDER Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
KBFSECO400-230V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Conditionnement
17865081 KBFSECO400-230V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17865081 Fournisseur BINDER™ Code fournisseur 90200463
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15990.00€
    12981.45€ / 1 pièces
    Économisez 3008.55€
    18% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Grâce à la technologie de refroidissement thermoélectrique avec dissipation de chaleur brevetée, la nouvelle chambre climatique KBF-S ECO est l’une des chambres climatiques à conditions constantes les plus économes en énergie sur le marché. La technologie de refroidissement thermoélectrique signifie que la série KBF-S ECO est également très silencieuse pendant le fonctionnement.
  • APT.line™ technologie de chambre de préchauffage
  • Contrôle de la température électrique grâce au module de refroidissement thermoélectrique avec dissipation de chaleur innovante
  • Porte intérieure en verre de sécurité trempé
  • Chambre intérieure entièrement en acier inoxydable
  • 2 grilles en acier inoxydable (max. 9)
  • Protection réglable contre la condensation
  • Orifice d'accès avec bouchon en silicone Ø 30 mm
  • LCD pour afficher la température, ainsi que des alarmes et informations supplémentaires
  • Enregistreur de données interne, les valeurs mesurées peuvent être lues au format ouvert via USB
  • Auto-test de l’unité pour une analyse complète de l’état
  • Interface informatique : Ethernet
Spécification
Capacité (métrique) d’étagère 30 kg
Description Étalon
Capacité (métrique) 400 L
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Éclairage Pas d'éclairs
Matériau Acier laminé à froid recouvert de poudre
Nbre d’étagères 2
Type de prise CEE
Humidité relative 10 à 80 %
Plage de températures (métrique) 0 °C à 70 °C (°température ambiante maximale -26 °C)°)
Type Enceinte environnementale
Affichage LCD
Modèle KBFSECO400-230V
Dimensions (P x l x H) intérieures 390 x 570 x 1200 mm
Poids (métrique) 192 kg
Tension 200/230 V
Puissance 1,1 kW
Ampérage 16 A
Fréquence 50/60 Hz