Learn More
BINDER™ Série KBF-S ECO Solid.Line - Chambre climatique constante, avec technologie Peltier
BIOPHARMA
Code produit p-7235811 Tous les produits BINDER Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
247 L
700 L
1020 L
Dimensions (P x l x H) intérieures:
650 x 485 x 785 mm
973 x 576 x 1250 mm
973 x 836 x 1250 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Dimensions (P x l x H) intérieures Conditionnement
17333693 247 L 650 x 485 x 785 mm 1 pièce
17343693 700 L 973 x 576 x 1250 mm 1 pièce
17353693 1020 L 973 x 836 x 1250 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17333693 Fournisseur BINDER™ Code fournisseur 90200416
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Grâce à sa technologie de refroidissement thermoélectrique avec dissipation de chaleur brevetée, la chambre climatique KBF-S ECO est l'une des chambres climatiques constantes les plus économes en énergie du marché. La technologie de refroidissement thermoélectrique signifie que la série KBF-S ECO est également très silencieuse pendant le fonctionnement.
  • Plage de température : 0 °C à +70 °C (max. 24 °C sous température ambiante)
  • Plage d'humidité : 10 % à 80 % HR
  • APT.line™ technologie de chambre de préchauffage
  • Alimentation en eau indépendante via le réservoir
  • LCD pour afficher la température et l’humidité ainsi que des alarmes et informations supplémentaires
  • Enregistreur de données interne, les valeurs mesurées peuvent être lues au format ouvert via USB
  • Auto-test de l’unité pour une analyse complète de l’état
  • Chambre intérieure entièrement en acier inoxydable
  • 2 racks en acier inoxydable, supports d’étagère inclus
  • Orifice d'accès avec bouchon en silicone, diamètre 30 mm, gauche
Spécification
Capacité (impériale) 8,7 pi³
Capacité (impériale) d’étagère 66.1 lb.
Capacité (métrique) d’étagère 30 kg
Description KBFSECO240-230 V, Standard, Série KBF-S ECO Solid.Line - Chambres climatiques constantes avec technologie Peltier, 247 L, 230 V 1 ∼50/60 Hz
Capacité (métrique) 247 L
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Éclairage Pas d’éclairage
Matériau Porte en verre
Nbre d’étagères 2 std./9 max.
Type de prise NEMA 5-20P
Humidité relative 10 à 80 %
Plage de températures (métrique) 0 °C à 70 °C (température ambiante maximale : -26 °C)
Type Chambre climatique
Affichage LCD
Modèle KBFSECO240-230 V
Dimensions (P x l x H) intérieures 650 x 485 x 785 mm
Dimensions (L x l x H) 1108 x 921 x 1461 mm
Poids (métrique) 146 kg
Tension 200 V
Puissance 0,8 kW
Ampérage 3,5 A
Fréquence 50/60 Hz