Learn More
BINDER™ Série KBW - Chambres de croissance, avec éclairage
GREENER_CHOICE
Code produit 15661197 Tous les produits BINDER Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
247 L
400L
698L
Dimensions (L x l x H):
945 x 850 x 1465 mm
945 x 970 x 1965 mm
1270 x 1040 x 1950 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Dimensions (L x l x H) unitSize
15661197 247 L 945 x 850 x 1465 mm 1 pièce
15621207 400L 945 x 970 x 1965 mm 1 pièce
15671207 698L 1270 x 1040 x 1950 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Code produit 15661197 Fournisseur BINDER™ Code fournisseur 90200338
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
La chambre de croissance KBW assure une diffusion homogène de la lumière grâce à son éclairage naturel. Ainsi, elle offre des conditions de luminosité et de température constantes.
  • Plage de températures : 0°C à +70°C
  • Plage de températures avec lumière : +5°C à +60°C
  • Cassettes d’éclairage positionnables, chacune avec 5 tubes fluorescents
  • Technologie de chambre de préchauffage APT.line™
  • Vitesse de ventilateur réglable
  • Contrôleur à écran tactile intuitif avec programmation par intervalles et en temps réel grâce à l’enregistrement interne des données
  • Porte intérieure étanche en verre de sécurité (ESG)
  • Élimination de la corrosion du verre par un revêtement spécial TIMELESS
  • 3 racks en acier inoxydable
  • Port d’accès avec bouchon en silicone, 30 mm, gauche
  • Dispositif de sécurité de température indépendant de classe 3.1 (DIN 12880) avec alarme de température visuelle et sonore
  • Interface d’ordinateur : Ethernet
  • Chauffage de porte
Spécification
Capacité (impériale) 8.7 cu. ft.
Capacité (impériale) d’étagère 66.1 lb.
Capacité (métrique) d’étagère 30 kg
Description KBW240-230 V, standard, série KBW - Chambres de croissance avec lumière, 247 L, 230 V 1 ∼ 50 Hz
Capacité (métrique) 247 L
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Éclairage Système d’éclairage breveté
Matériau Acier inoxydable
Nbre d’étagères 2 std./7 max.
Type de bouchon CEE
Humidité relative 10 à 80 %
Plage de températures (métrique) Plage de température 0°C au-dessus de la température ambiante jusqu’à 70°C
Type Chambre de croissance
Affichage Écran tactile TFT
Modèle KBW240-230 V
Dimensions (P x l x H) intérieures 650 x 485 x 785 mm
Dimensions (L x l x H) 945 x 850 x 1465 mm
Poids (métrique) 202 kg
Tension 200 V
Puissance 1,4 kW
Ampérage 6,1 A
Fréquence 50 Hz