Learn More
BINDER™ Série KBWF - Chambres de croissance, avec lumière et humidité
GREENER_CHOICE
Code produit 15691207 Tous les produits BINDER Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
247L
700L
Dimensions (L x l x H):
945 x 850 x 1465 mm
1270 x 1040 x 1950 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Dimensions (L x l x H) unitSize
15691207 247L 945 x 850 x 1465 mm 1 pièce
15611217 700L 1270 x 1040 x 1950 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Code produit 15691207 Fournisseur BINDER™ Code fournisseur 90200336
Edge
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
La chambre climatique BINDER avec éclairage de la série KBW permet une répartition homogène de la lumière grâce à son éclairage naturel. Cela permet à cette chambre climatique de créer des conditions d’éclairage et de température constantes.
  • Plage de températures : 0°C à +70°C
  • Plage de températures avec lumière : +10°C à +60°C
  • Plage d’humidité : Humidité relative de 10 % à 80 %
  • 2 cassettes d’éclairage positionnables, chacune avec 5 tubes fluorescents
  • Technologie de chambre de préchauffage APT.line™
  • Vitesse de ventilateur réglable
  • Régulation de l’humidité grâce au capteur d’humidité capacitatif et à l’humidification par vapeur
  • Contrôleur à écran tactile intuitif avec programmation par intervalles de temps et en temps réel
  • Enregistreur de données interne, les valeurs mesurées peuvent être lues en format ouvert via USB
  • Auto-test de l’unité pour une analyse complète de l’état
  • Porte intérieure étanche en verre de sécurité (ESG)
  • Affichage via moniteur LCD couleur
  • Portoirs en acier inoxydable
  • Port d’accès avec bouchon en silicone, 30 mm, gauche
  • Dispositif de sécurité de température indépendant de classe 3.1 (DIN 12880) avec alarme de température visuelle et sonore
  • Interface d’ordinateur : Ethernet
  • Chauffage de porte
  • Version 60 Hz sur demande
Spécification
Capacité (métrique) d’étagère 30 kg
Description KBWF240-230 V, standard, série KBWF - Chambres de croissance avec lumière et humidité, 247 L, 230 V 1 ∼ 50 Hz
Capacité (métrique) 247L
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Éclairage Système d’éclairage breveté
Matériau Acier laminé à froid recouvert de poudre
Nbre d’étagères 2
Type de bouchon CEE
Humidité relative 10 to 80% r.F.
Plage de températures (métrique) Plage de température 0°C au-dessus de la température ambiante jusqu’à 70°C
Type Chambre de croissance
Affichage Écran tactile TFT
Modèle KBWF240-230 V
Dimensions (P x l x H) intérieures 650 x 485 x 785 mm
Dimensions (L x l x H) 945 x 850 x 1465 mm
Poids (métrique) 214kg
Tension 200 V
Puissance 2,4 kW
Ampérage 10,9 A
Fréquence 50Hz