Learn More
BINDER™ Série KMF - Chambres climatiques à conditions constantes, avec plage étendue de température/d’humidité
BIOPHARMA
Code produit p-7227218 Tous les produits BINDER Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
700L
Dimensions (L x l x H):
1295 x 1040 x 1950 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Dimensions (L x l x H) Conditionnement
15651489 700L 1295 x 1040 x 1950 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Code produit 15651489 Fournisseur BINDER™ Code fournisseur 90200345
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
La KMF offre des conditions d'essai parfaitement constantes dans toute la chambre. Cette enceinte climatique est peu encombrante et très flexible pour l'alimentation en eau. Sa large plage de température et d'humidité en fait la spécialiste incontournable des essais sous contrainte.
  • Plage de températures : -10°C à +100°C
  • Plage d’humidité : HR de 10 % à 98 %
  • Technologie de chambre de préchauffage APT.line™
  • Régulation de l’humidité grâce au capteur d’humidité capacitif et à l’humidification par vapeur
  • Chambre intérieure en acier inoxydable
  • Édition de base du logiciel multi-gestion BINDER APT-COM™
  • Contrôleur à écran tactile intuitif avec programmation par intervalles de temps et en temps réel
  • Enregistreur de données interne, les valeurs mesurées peuvent être lues en format ouvert via USB
  • Auto-test de l’unité pour une analyse complète de l’état
  • Porte intérieure étanche en verre de sécurité (ESG)
  • Élimination de la corrosion du verre par un revêtement spécial TIMELESS
  • 1 portoir en acier inoxydable
  • Port d’accès avec bouchon en silicone, 30 mm, gauche
  • Dispositif de sécurité de température indépendant de classe 3.1 (DIN 12880) avec alarme de température visuelle et sonore
  • Interface d’ordinateur : Ethernet
  • Chauffage de porte
Spécification
Capacité (impériale) 24.7 cu. ft.
Capacité (impériale) d’étagère 99.2 lb.
Capacité (métrique) d’étagère 45kg
Description KMF720-230 V, standard, série KMF - Chambres climatiques à conditions constantes avec plage étendue de températures / d’humidité, 700 L, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz
Capacité (métrique) 700L
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Éclairage Pas d’éclairage
Matériau Acier inoxydable
Nbre d’étagères 1 std./15 max.
Type de prise CEE
Humidité relative 10 à 98 %
Plage de températures (métrique) -10°C à +100°C
Type Chambre d’humidité
Affichage Écran tactile TFT
Modèle KMF720-230 V
Dimensions (P x l x H) intérieures 973 x 576 x 1250 mm
Dimensions (L x l x H) 1295 x 1040 x 1950 mm
Poids (métrique) 306 kg
Tension 200 V
Puissance 3,1 kW
Ampérage 16 A
Fréquence 50/60Hz