Learn More
BINDER™ Série KMF - Chambres climatiques à conditions constantes, avec plage étendue de températures / d’humidité
La chambre BINDER™ KMF garantit des conditions de test constantes dans toute la zone de test. Cette chambre climatique à conditions constantes est peu encombrante et flexible en termes d’alimentation en eau. La large plage de températures et d’humidité rend cette chambre climatique à conditions constantes parfaitement adaptée aux séries de tests de contrainte.
Marque: BINDER™ 9020-0343
Description
- Plage de températures : -10°C à +100°C
- Plage d’humidité : HR de 10 % à 98 %
- Technologie de chambre de préchauffage APT.line™
- Régulation de l’humidité grâce au capteur d’humidité capacitif et à l’humidification par vapeur
- Chambre intérieure en acier inoxydable
- Édition de base du logiciel multi-gestion BINDER APT-COM™
- Contrôleur à écran tactile intuitif avec programmation par intervalles de temps et en temps réel
- Enregistreur de données interne, les valeurs mesurées peuvent être lues en format ouvert via USB
- Auto-test de l’unité pour une analyse complète de l’état
- Porte intérieure étanche en verre de sécurité (ESG)
- Élimination de la corrosion du verre par un revêtement spécial TIMELESS
- 1 portoir en acier inoxydable
- Port d’accès avec bouchon en silicone, 30 mm, gauche
- Dispositif de sécurité de température indépendant de classe 3.1 (DIN 12880) avec alarme de température visuelle et sonore
- Interface d’ordinateur : Ethernet
- Chauffage de porte
Spécification
| 30kg | |
| 247L | |
| Pas d’éclairage | |
| 10 % HR à 98 % HR | |
| Écran tactile TFT | |
| 650 x 485 x 785 mm | |
| 189 kg | |
| 2,1 kW | |
| 50/60Hz |
| KMF240-230 V, standard, série KMF - Chambres climatiques à conditions constantes avec plage étendue de températures / d’humidité, 247 L, 230 V 1 ~ 50/60 Hz | |
| Acier inoxydable | |
| 1 std./9 max. | |
| -10°C jusqu’à 100°C | |
| KMF240-230 V | |
| 940 x 850 x 1465 mm | |
| 200 V | |
| 16 A |